Fortfahren mit
1.46200
Trypton-Soja-Abklatschagar RT
Histidine, Tween®, Lecithin, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid, plate diam. 55 mm, single packed of 10 plates, suitable for surface monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Abklatschplatten, CASO-Agar, Casein-Sojaaufschluss-Agar mit Neutralisationsmittel, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar, Trypton-Soja-Agar mit Lecithin, Tween und Histidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Composition:
Histidine , Lecithin , Tween®
Plate diam.:
55 mm
Feature:
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
Sterility:
aseptically filled
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Contact Plate for Room temperature with non-lockable lid
composition
Histidine , Lecithin , Tween®
packaging
single packed of 10 plates
plate diam.
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical, surface monitoring (non-critical area)
compatibility
stand alone
storage temp.
room temp
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Abklatschagar + LTH - RT wurde zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie bei Personal in unkritischen Bereichen entwickelt.
TSA-Medium wird zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze verwendet. Die Formulierung enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Neutralisationsmittel (Enthemmer) wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin, um Reste von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren.
Application
Die TSA-Abklatschplatten wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen auf trockenen, desinfizierten Oberflächen sowie für Personal in unkritischen Bereichen entwickelt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Abklatschagar RT
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)