Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106204
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP 2.6.13, JP 4.05, USP 62
description
For microbiological examination of non-sterile products
sterility
sterile
form
liquid (ready-to-use)
shelf life
12 mo.
feature
closure type blue screw cap with septum, ready-to-use
packaging
box of 20 or 100 tubes, single packed of (18 ml in 25 ml tube with blue cap (20 or 100 tubes per box))
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
tube capacity
25 mL
tube filling volume
18 mL
color
clear yellowish
pH
7.3
application(s)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
storage temp.
2-25°C
General description
Trypton-Soja-Agar ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die vielen Peptone im Medium liefern Aminosäuren und Polypeptide und sorgen damit für das Wachstum verschiedener Mikroorganismen. Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht in dem Medium.
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA) eignet sich zur Kultivierung und Isolation von anspruchsvollen Bakterien, Hefen und Pilzen. Das Medium eignet sich für eine große Vielfalt von Anwendungen, einschließlich Kultivierung, Erhaltung von Stammkulturen und Gesamtkeimzahl aerober Mikroorganismen. Es findet außerdem in der Phagen- und Colicintypisierung, bei X- und V-Faktor-Tests sowie in der Geno- und Elektrotypisierung (z. B. bei der Pulsed-Field-Gelelektrophorese) Anwendung. TSA wird speziell bei der Bestimmung bakterieller Verunreinigungen in Kosmetika, Trinkwasser und Abwasser verwendet.
Features and Benefits
- Unsere gebrauchsfertigen Medien bieten höchste Qualität und Testzuverlässigkeit. Sie wurden formuliert und geprüft, um die Arzneibuchanforderungen zu erfüllen.
- Medien für die Sterilitätsprüfung und Spüllösungen werden gemäß ISO 9001 in einem Produktionszentrum unter kontrollierten Umgebungsbedingungen hergestellt. Jede Charge wird einem strengen Qualitätskontrollverfahren (QK-Verfahren) unterzogen, einschließlich pH-Wert, Sterilität und Wachstumsförderungstests.
- Unser Herstellungsverfahren gewährleistet die höchste Klarheit für unsere Medien und Spüllösungen, wodurch die Präzision verbessert wird und das Risiko einer falschen Interpretation und falscher Ergebnisse signifikant verringert wird.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?