Using this kit to amplify DNA from a single cell is not recommended. We recommend using the GenomePlex Single Cell WGA Kit (WGA4) for such application. WGA4 was developed for use with single cells and includes an optimized cell lysis protocol which has been incorporated into the fragmentation step.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 406,00 |
Über diesen Artikel
€ 406,00
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das GGA-Kit basiert auf einer proprietären Technologie, bei der die genomische DNA zufällig fragmentiert wird und die entstandenen kleinen Fragmente in mittels PCR amplifizierbare, von universellen Primerbindestellen flankierte Bibliotheksmoleküle umgewandelt werden. Die GGA wird durch PCR-Amplifikation der Bibliotheksmoleküle mit universellen Oligonukleotidprimern erreicht.
Das GenomePlex-Verfahren ermöglicht es Forschenden, eine repräsentative, etwa 500-fache Amplifikation von genomischer DNA zu erzeugen. Die Amplifikationsausbeute hängt von der Reinheit und der Menge des Ausgangsmaterials ab. Dieses Kit enthält alle erforderlichen Reagenzien, um die Bibliothekserstellung und Fragmentierung durchzuführen.
Application
Features and Benefits
- Höhere Ausbeute aus einer minimalen Matrize: Amplifikation von Nanogramm-Mengen (10 ng) von genomischer DNA zu Mikrogramm-Ausbeuten (5-10 μg) in weniger als etwa drei Stunden
- Nanogramm-Mengen von Proben können bei –20 °C für die zukünftige Verwendung konserviert werden
- Wählen Sie aus einer Reihe von DNA-Quellen: Vollblut, Wangenabstriche, Blutkarte, Pflanzen, Böden und Formalin-fixiertes, Parrafin-eingebettetes Gewebe (FFPE)
- mit einer Reihe von Downstream-Anwendungen wie TaqMan®- und BeadArray-Assays kompatibel
- Universelle Primer
- Gesamtgenom-Darstellung ohne nachweisbare Verzerrung
- Gesteigerte Genauigkeit bei der Amplifikation erzeugt kein Amplikon bei negativen Kontrollreaktionen
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable | technique(s) whole genome amplification: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA | input purified DNA |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| dilution (WGA) | dilution (WGA) | dilution (WGA) | dilution (WGA) |
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Can I use WGA1, GenomePlex® Amplification Kit to amplify DNA from a single cell?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the major difference between WGA1 and WGA2 kits?
1 answer-
Functionally, WGA1 and WGA2 kits are identical. The only difference between the two kits is that WGA2 is supplied with the WGA polymerase.
Helpful?
-
-
If starting with fragmented DNA, what is the smallest size fragment which can be successfully amplified with WGA1, GenomePlex® Amplification Kit, and do I still need to do the fragmentation step?
1 answer-
The kit works best for fragments 400 bp and larger. When starting with fragmented DNA, we recommend: (1) skipping the fragmentation heat step, although the buffer should be added, and (2) increasing the PCR cycles from 14 to 20.
Helpful?
-
-
Can I amplify single stranded DNA with Product WGA, GenomePlex® Amplification Kit?
1 answer-
When starting with single stranded starting materials, we recommend (1) skipping the fragmentation heat step, although the buffer should be added and (2) increasing the PCR cycles from 14 to 20. Note that if the ssDNA is actually cDNA from polyadenylated RNA, the kit will likely not give good representation of the input material, as the poly(T) ends constitute a large, non-random fraction.
Helpful?
-
-
Is the WGA1 GenomePlex® Amplicification Kit polymerase compatible with TA cloning?
1 answer-
WGA polymerase is compatible with TA cloning with the following alteration to the PCR step: Be sure to include a 7 to 30 minute extension at 72°C after the last cycle to ensure that all PCR products are full length and 3´ adenylated.
Helpful?
-
-
What is the major difference between WGA1 and WGA2?
1 answer-
Functionally WGA1 and WGA2 are identical. The only difference between the two kits is that WGA2 is supplied with the WGA polymerase.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.