Yes, Product PKH67 would be suitable for this application. In this paper, both Products PKH26 and PKH67 are used in a similar application:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5679712/
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 973,00 |
Über diesen Artikel
€ 973,00
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
protect from light
fluorescence
λex 490 nm; λem 502 nm (PKH67 dye)
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Bei In-vivo-Studien mit PKH1 und PKH2 wurde ein langsamer Verlust der Fluoreszenz beobachtet. PKH67 kann ähnliche Eigenschaften aufweisen, da dieses Verhalten charakteristisch für grüne Zelllinker-Farbstoffe zu sein scheint, aber nicht für rote Zelllinker-Farbstoffe. Die Korrelation von der In-vitro-Zellmembranrückhaltung mit der In-vivo-Fluoreszenzhalbwertszeit in sich nicht teilenden Zellen berechnet eine In-vivo-Fluoreszenzhalbwertszeit von 10 bis 12 Tagen für PKH67. Andere grüne Zelllinker-Farbstoffe mit ähnlichen Halbwertszeiten werden verwendet, um den In-vivo-Lymphozyten- und -Makrophagentransport über Zeiträume von 1 bis 2 Monaten zu beobachten, was darauf hindeutet, dass PKH67 auch für In-vivo-Verfolgungsstudien von mittlerer Länge geegígnet sind.
- Zur Markierung und weiteren Untersuchung von Exosomen, die von Zellen in dreifach negativem Brustkrebs ausgestoßen wurden.
- Zur Markierung von apoptotischen Zellen, um die Rolle des ανβ5-Rezeptors sowohl bei der Bindung als auch der Internalisierung von apoptotischen Zellen zu untersuchen.
- In der Fluoreszenzbildgebung.[1]
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 1 kit |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Nur Kit-Komponenten
- Diluent C 6 x 10
- PKH67 Cell Linker in ethanol .5 mL
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I mark mitochondria for injection with PKH26 Red Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling. I want to use another dye to mark another type of mitochondria and inject them together in the same fish egg. Is PKH67 ok for this like PKH26?
1 answer-
Helpful?
-
-
What can be the alternative for removing excess dye after labeling of exosomes using PKH67 dye apart from ultracentrifugation?
1 answer-
Excess dye is bound to serum or albumin which is added to the cell/dye mixture as a stop reaction. The recommended clean up or dye removal is by standard centrifugation (400 x g for 10 minutes, wash, and repeat). See the Product Information Sheet, page 3, bullet point 8 for more information:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/984/984/pkh67glbul.pdfAlternate methods for excess dye removal have not been investigated.
Helpful?
-
-
Can we remove the excess PKH67 DYE used for the labeling of exosomes using exosome spin column rather than ultracentrifugation.
1 answer-
The recommended exosome labeling protocol has been optimized to assure the best possible results. The use of exosome spin columns with the PKH and CellVue products has not been validated. See below for a link to our exosome labeling protocol. A spin column method may not offer the best results.
Helpful?
-
-
What method of fixation can be used for tissue/cells with the PKH Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling dyes?
1 answer-
A protocol for visualization of tissue sections can be found in the technical bulletin. For visualization of stained cells by immunofluorescence or flow cytometry, the cells can be fixed in 2% paraformaldehyde for 15 minutes. The use of other organic solvents will extract the dye from the cells. If internal labeling is desired, the cells can be permeabilized with saponin (50-75 μg/mL). Here is the link to the Troubleshooting Guide.
Helpful?
-
-
Are cells lost during the PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling staining process?
1 answer-
Over-labeling of the cells will result in loss of membrane integrity and reduced cell recovery. Methods for improving cell viability can be found on the troubleshooting guide.
Helpful?
-
-
Does the dye leak from the cells after labeling when using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling?
1 answer-
In general, slow loss of fluorescence has been observed with PKH1 and PKH2 in in vivo studies and it is likely that PKH67 may also slowly lose fluorescence. Leakage (or loss of staining intensity) may also occur due to cell-to-cell transfer of the dye. The most common cause of cell-to-cell dye transfer is inadequate washing of the cells. Wash cells 3-5 times after labeling and transfer samples to new tubes between washes.
Helpful?
-
-
What is the excitation and emission spectra for Product PKH67GL, Green Fluorescent Cell Linker Kit?
1 answer-
The spectra can be found on the product insert.The product has a maximum excitation at 490 nm and maximum emission at 502 nm.
Helpful?
-
-
How many cells can be stained with Product PKH67GL, Green Fluorescent Cell Linker Kit?
1 answer-
This kit can stain 50 × 107 cells if used as directed (1 × 107 cells stained with 2 × 10-6 M PKH67).
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
When using Product PKH67GL, PKH67 Green Fluorescent Cell Linker Kit for General Cell Membrane Labeling, how long will the cells remain stained after treatment?
1 answer-
Labeled cells that have been washed can be visualized in culture up to 100 days after staining (for non-dividing cells). The dye itself is stable and will divide equally when the cells divide. After staining with PKH dyes, you can observe as many as 8 divisions depending on how brightly the cells were stained initially and the amount of surface area on the cells. Most commonly, 4-6 divisions can be visualized.