Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,00 |
Über diesen Artikel
€ 69,00
usage
sufficient for 10 purifications
Quality Segment
greener alternative product characteristics
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
General description
Pflanzengewebe wird durch mahlen in flüssigem Stickstoff auseinandergebrochen und DNA wird mit Detergens und Chaotrop freigesetzt. Proteine, Polysaccharide und Zelltrümmer werden mit einem 10-minütigem Präzipitationsverfahren, gefolgt von Zentrifugieren durch eine Filtrationssäule, die in dem Kit enthalten ist, entfernt. Die genomische DNA wird mittels einem Binden-Waschen-Eluieren-Verfahren mit Siliziumdioxid in Mikrozentrifugen-Spinsäulen weiter aufgereinigt.
Die aufgereinigte DNA ist für die sofortige Verwendung in Downstream-Anwendungen wie PCR, Restriktionsverdau, Klonen und Southern Blot bereit.
Application
- in isolation of arbuscular mycorrhizal (AM) fungal spores DNA
- in the purification of cetyl trimethyl ammonium bromide (CTAB)-extracted genomic DNA
- in genomic DNA isolation from leaves
- PCR
- Restriktions-Endonukleaseverdau
- Klonen
- Southern Blot
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Ausgangsmaterial: Bis zu 100 mg Pflanzengewebe
- Erwartete Ausbeute: Bis zu 20 μg
- Elutionsvolumen: 100–200 μm
- Erforderliche Zeit: < 40 Min.
- RNase-Behandlung erforderlich: Nein
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description sufficient for 10 purifications | description sufficient for 70 purifications | description sufficient for 35 purifications | description sufficient for 350 purifications |
| usage sufficient for 10 purifications | usage sufficient for 70 purifications | usage sufficient for 35 purifications | usage sufficient for 350 purifications |
| greener alternative category | greener alternative category , Aligned | greener alternative category | greener alternative category - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| greener alternative product characteristics Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention | greener alternative product characteristics Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention | greener alternative product characteristics Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention | greener alternative product characteristics - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GenElute™ Miniprep-Kit für genomische Pflanzen-DNA
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
supp_hazards
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?