Fortfahren mit
L9640
Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen)
lyophilized powder
Synonym(e):
Weizenkeim-Agglutinin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 932,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
Quality Segment
potency
<20 μg/mL agglutination activity
composition
Protein, 100% biuret
impurities
salt, essentially free
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
WGA ist nicht Blutgruppen-spezifisch, hat aber eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-Glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-Glucosamin-Oligomeren. WGA enthält keine proteingebundenen Kohlenhydrate.
Preparation Note
Konjugate werden aus affinitätsgereinigtem Lektin hergestellt.
Analysis Note
Agglutination activity is expressed in μg/ml and is determined from serial dilutions in phosphate buffered saline, pH 6.8, of a 1 mg/ml solution. This activity is the lowest concentration to agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes after 1 hour incubation at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L3892L1882L5505
description
lyophilized powder
description
peroxidase conjugate, lyophilized powder
description
agarose conjugate, saline suspension
description
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
saline suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
salt, essentially free
impurities
-
impurities
-
impurities
salt, essentially free
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
potency
<20 μg/mL agglutination activity
potency
<40 μg/mL agglutination activity
potency
-
potency
<8 μg/mL agglutination activity
composition
Protein, 100% biuret
composition
Protein, ~90% modified Warburg-Christian
composition
-
composition
Protein, ≥80% biuret
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)