Fortfahren mit
WGA3
GenomePlex® GGA-Reamplifikationskit
Reamplification of WGA product with minimal bias
Synonym(e):
GenomePlex®-Kit für Gesamtgenom-Amplifikation/-Reamplifikation, Kit für Gesamtgenom-Reamplifikation
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 reactions
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 435,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
€ 435,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das GenomePlex® GGA-Reamplifikationskit basiert auf einer proprietären Amplifikationsmethode, bei der die genomische DNA zufällig fragmentiert wird und die entstandenen kleinen Fragmente in mittels PCR amplifizierbare, von universellen Primerbindestellen flankierte Bibliotheksmoleküle umgewandelt werden. Die GGA wird durch PCR-Amplifikation der Bibliotheksmoleküle mit universellen Oligonukleotidprimern erreicht. Es ermöglicht es dem Anwender noch höhere Ausbeuten der gewünschten DNA zu erhalten, ohne die ursprüngliche, begrenzte Quelle genomischer DNA zu stören. Die genomische DNA kann bis zu fünf Zyklen mit minimalem Allelverlust reamplifiziert werden, um eine noch größere Ausbeute zu erzielen. Es ermöglicht es Forschenden, eine repräsentative, etwa 500-fache Amplifikation von genomischer DNA zu erzeugen.
Application
Das GenomePlex® GGA-Reamplifikationskit wird zur Erstellung von mit Digoxigenin-11-dUTP markierten DNA-Sonden (μBm-Sonde und μBsm-Sonde) verwendet.[1][2] Es wird außerdem zur Reamplifikation von GGA2-amplifizierter genomischer DNA verwendet, um >10 μg gDNA für die Microarray-Hybridisierung zu erzeugen.[3]
Other Notes
Die Sequenzen der in diesem Kit enthaltenen Universalprimer werden als proprietär betrachtet.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch auf die Anwendung einer patentierten Methode oder ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Anwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
WGA2WGA1WGA4
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
dilution
(WGA)
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
input
purified DNA
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Deoxynucleotide Mix, 10 mM
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Deoxynucleotide Mix, 10 mM, Molecular Biology Reagent .2 mL
    SDB
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
GenomePlex® Whole Genome Amplification has been used to amplify genomic DNA from soybean, corn, tomato, purple coneflower, and ginseng.
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
Artikel
Fortschritte bei Einzelzell-WGA haben den Beitrag der Genomik zur Einzelzellbiologie ermöglicht. Die Ganzgenom-Amplifikation (WGA) wird als eine unspezifische Amplifikation beschrieben, die ein Produkt liefert, das für das Ausgangsmaterial vollständig repräsentativ ist.
Whole genome amplification overcomes restrictions for single-cell genomic analyses with non-specific amplification.
Verwandter Inhalt
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA
The Sigma Imprint Chromatin Immunoprecipitation Kit uses a plate based system to allow rapid ChIP assays in a high throughput format
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WGA3-50RXN04061837543067