Merck
WGA2
GenomePlex® GGA Kit zur Gesamtgenom-Amplifikation
Optimized kit with enzyme for amplifying a variety of DNA including FFPE tissue
Synonym(e):
Whole genome amplification kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
whole genome amplification: suitable
dilution
(WGA)
input
purified DNA
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Das GenomePlex® GGA Kit zur Gesamtgenom-Amplifikation basiert auf einer proprietären Technologie, bei der die genomische DNA zufällig fragmentiert wird und die entstandenen kleinen Fragmente in mittels PCR amplifizierbare, von universellen Primerbindestellen flankierte Bibliotheksmoleküle umgewandelt werden. Die GGA wird durch PCR-Amplifikation der Bibliotheksmoleküle mit universellen Oligonukleotidprimern erreicht. Es enthält alles, was für die Gesamtgenom-Amplifikation erforderlich ist, einschließlich einem optimierten Enzym, GGA-DNA-Polymerase. Es kann in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden und eignet sich zur Verwendung mit aufgereinigter genomischer DNA aus einer Reihe von Quellen, einschließlich Blutkarten, Vollblut, Wangenabstrichen, Böden, Pflanzen und Serum. Es ermöglicht es Forschenden, eine repräsentative, etwa 500-fache Amplifikation von genomischer DNA zu erzeugen.
Application
Das GenomePlex®-GGA-Kit zur Gesamtgenom-Amplifikation wird zur Amplifikation von DNA verwendet. Dieses Kit ist auch zur Verwendung in nachfolgenden Anwendungen geeignet:
  • Microarray-Analyse
  • SNP-Analyse
  • STR-Analyse
  • DNA-Archivierung
Features and Benefits
  • Höhere Ausbeute aus einer minimalen Matrize: Amplifikation von Nanogramm-Mengen genomischer DNA zu Mikrogramm-Ausbeuten (etwa 10 μg) in weniger als etwa drei Stunden
  • Nanogramm-Mengen von Proben können bei -20 °C für die zukünftige Verwendung konserviert werden
  • Vielfältige DNA-Quellen können eingesetzt werden: Vollblut, Wangenabstriche, Blutkarten, Pflanzen, Bodenproben und Formalin-fixiertes Paraffin eingebettetes (FFPE) Gewebe
  • Gesamtgenom-Amplifikation(GGA)-DNA-Polymerase steigert die Genauigkeit der Amplifikation
  • Gesamtgenom-Repräsentation ohne nachweisbare allelische Verzerrung
  • Mit den meisten Downstream-Anwendungen wie TaqMan®-Assays, Einzelnukleotid-Polymorphismus(SNP)-Analyse, CGH-Microarray-Analyse (vergleichende genomische Hybridisierung) kompatibel
Other Notes
Die Sequenzen der in diesem Kit enthaltenen Universalprimer werden als firmeneigen betrachtet.
Legal Information
Die Verwendung dieses Produkts unterliegt einem oder mehreren der folgenden US-Patente und entsprechenden Patentansprüchen außerhalb der USA: 5.789.224, 5.618.711, 6.127.155 und Ansprüchen außerhalb der USA, die dem ausgelaufenen US-Patent Nr. 5.079.352 entsprechen. Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine beschränkte, nicht übertragbare Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den oben genannten Patentansprüchen für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produktes für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Es wird weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung ein Rechtsanspruch unter anderen Patentsprüchen, ein Rechtsanspruch zur Erbringung kommerzieller Leistungen jeglicher Art übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, das Berichten der Ergebnisse aus den Aktivitäten des Käufers gegen Entgelt oder andere kommerzielle Gegenleistungen. Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Diagnostische Verwendungen nach Roche-Patentansprüchen erfordern eine gesonderte Lizenz von Roche. Weitere Informationen über den Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
GenomePlex is a registered trademark of Takara Bio USA, Inc.
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Water, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
    SDB
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)