Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 396,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 635,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.110,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.160,00 |
Über diesen Artikel
€ 396,00
Produktname
Uridin-5′-diphosphoglucuronsäure Ammoniumsalz, 98-100%
Quality Segment
biological source
Saccharomyces cerevisiae, enzyme from bovine liver (catalase), enzyme from rabbit muscle (LDH)
assay
98-100%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.H3N/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);1H3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;/m1./s1
InChI key
WMWKTCPGFOEPBD-YGIWDPDDSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98-100% | description 98-100% | description ≥98% | description ≥99% |
| biological source Saccharomyces cerevisiae, enzyme from rabbit muscle (LDH), enzyme from bovine liver (catalase) | biological source bovine liver, yeast, rabbit muscle | biological source bakers yeast | biological source (chemical) |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay 98-100% | assay 98-100% | assay ≥98% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless |
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?