Wichtige Dokumente
G4251
L-Glutathion reduziert
≥98.0%
Synonym(e):
Glutathion-SH, γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycin, GSH
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Glutathion reduziert, ≥98.0%
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0%
Form
powder
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Anwendung(en)
detection
Funktionelle Gruppe
amine
carboxylic acid
thiol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17N3O6S/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16/h5-6,20H,1-4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19)/t5-,6-/m0/s1
InChIKey
RWSXRVCMGQZWBV-WDSKDSINSA-N
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Vergleichbares Produkt
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.