Fortfahren mit
N5130
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat, reduziert Tetra-(cyclohexylammonium)-salz
≥93%
Synonym(e):
β-NADPH, NADPH, TPNH, Triphosphopyridinnucleotid, reduzierte Form
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 131,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30N7O17P3 · 4C6H13N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1142.12
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥93%
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 131,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
cation traces
Na: ≤0.1%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.NC3CCCCC3.NC4CCCCC4.NC(=O)C5=CN(C=CC5)[C@@H]6O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]7O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]7O)n8cnc9c(N)ncnc89)[C@@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4C6H13N/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;4*7-6-4-2-1-3-5-6/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);4*6H,1-5,7H2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;;/m1..../s1
InChI key
PTKRUDMLGIIORX-ITGWJZMWSA-N
Application
β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADP+) und reduziertes β-Nicotinamidadenin-Dinukleotid-2′-Phosphat (NADPH) sind ein Coenzym und Redoxpaar (NADP+:NADPH), das an zahlreichen enzymkatalysierten Oxidations-Reduktions-Reaktionen beteiligt ist. Das Redoxpaar NADP+/NADPH ermöglicht den Elektronentransfer in anabolen Reaktionen wie der Biosynthese von Fetten und Cholesterin und der Verlängerung von Fettsäureketten. Das Redoxpaar NADP+/NADPH wird in einer Vielzahl von Antioxidationsmechanismen verwendet, wo es Schutz vor der Akkumulation reaktiver Oxidationsspezies bietet. NADPH wird in vivo über den Pentosephosphatweg (PPP) erzeugt.
Biochem/physiol Actions
Elektronendonor; Cofaktor für Synthetase von Stickoxid
Preparation Note
Chemisch reduziert.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N4505N7785N1161
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥93%
assay
≥95%
assay
~95%
assay
~98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
cation traces
Na: ≤0.1%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)