Fortfahren mit
C6137
Chitinase von Streptomyces griseus
lyophilized powder (essentially salt free), ≥200 units/g solid
Synonym(e):
N-acetyl-glucosaminidasechitobiase, Chitin digestion enzymes, poly(β-(1→4)-[2-acetamido-2-deoxy-D-glucoside])- glycanohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 142,00
25 units
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 492,00
50 units
Voraussichtliches Versanddatum26. Juni 2026vonSchnelldorf
€ 890,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-578-7
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥200 units/g solid
€ 142,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder (essentially salt free)
Quality Segment
specific activity
≥200 units/g solid
mol wt
30 kDa
solubility
H2O: soluble 0.90-1.10 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Chitinase ist ein extrazellulärer Enzymkomplex, der Chitin abbaut. Chitin ist ein Bestandteil von Pilzzellwänden und exoskeletalen Elementen verschiedener Organismen, die ihr eigenes Chitin umformen oder das Chitin anderer Organismen (Insekten, Pilze, Hefen und Algen sowie die internen Strukturen anderer Wirbeltiere) verdauen bzw. auflösen. Chitinasen wurden in vielen Mikroorganismen und in Pflanzen festgestellt. Bei Pilzen unterstützen Chitinasen die Morphogenese, wobei sie den inhärenten Chitingehalt von Pilzzellwänden abbauen. Pflanzenchitinasen helfen beim Widerstand gegen Pilzbefall und wirken dem Pilzwachstum entgegen, indem sie die besagten Pilzzellwände angreifen. Bei Bakterien unterstützen die bakteriellen Chitinasen die Verwendung von Chitin als Kohlenstoff- und Energiequelle. Nach Wachstumsförderung mit Chitin als Kohlenstoffquelle ist Streptomyces griseus in der Lage, mehrere Chitinasen mit unterschiedlichen Molekularmassen zu produzieren.
Die enzymatische Hydrolyse von Chitin zu N-Acetyl-D-glucosamin beinhaltet zwei aufeinanderfolgende Enzymreaktionen:
  • Die erste Reaktion, Chitodextrinase-chitinase, ist eine Poly(β-(1→4)-[2-acetamido-2-desoxy-D-glucosid])-glycanohydrolase, mit der Chitobioseeinheiten aus Chitin entfernt werden.
  • Die zweite Reaktion ist eine N-Acetyl-glucosaminidase-chitobiase, welche das Disaccharid in seine Monomeruntereinheiten (N-Acetyl-D-glucosamin) spaltet.
Application
In der Landwirtschaft: Bekämpfung von Pathogenen
Im Gesundheitswesen: Asthma
Im Pharmabereich: Herstellung von Chitooligosacchariden und N-Acetyl-D-glucosamin
Herstellung von Einzelzellprotein
Isolation von Protoplasten aus Pilzen und Hefe
Bekämpfung pathogener Pilze
Behandlung von Chitinabfällen, Bekämpfung von Stechmücken und Morphogenese
Biochem/physiol Actions
Chitinase ist ein extrazellulärer Enzymkomplex, der Chitin abbaut und eine molekulare Masse von ca. 30 kDa besitzt. Chitin wird in 2 enzymatischen Reaktionen zu N-Acetyl-D-glucosamin abgebaut. In der ersten Reaktion werden Chitobiose-Einheiten mittels Chitodextrinase-Chitinase vom Chitin abgetrennt. Die zweite Reaktion involviert N-Acetyl-glucosaminidase-chitobiase, welche das Disaccharid zu seinen Monomeruntereinheiten (die aus N-Acetyl-D-glucosamin bestehen) spaltet. Die optimale Reaktionstemperatur ist 37 °C.
Features and Benefits
Chitinase ist ein extrazellulärer Enzymkomplex, der Chitin abbaut. Sie ist ein lytisches Enzym, das sich zur Lyse von Pilzzellwänden eignet.
Other Notes
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 6,0 und 25 °C in einem zweistündigen Assay je Stunde 1,0 mg N-Acetyl-D-glucosamin aus Chitin frei.
Eine neue 1-Stunden-Einheit = etwa 50 alte 48-Stunden-Einheiten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE0158C8241C9830
specific activity
≥200 units/g solid
specific activity
>200 USP units/mg solid
specific activity
≥600 units/g solid
specific activity
>50 units/mg protein (Bradford)
form
lyophilized powder (essentially salt free)
form
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
30 kDa
mol wt
-
mol wt
30 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: soluble 0.90-1.10 mg/mL
solubility
-
solubility
0.05 M phosphate buffer, pH 6.0: soluble 0.90-1.10 mg/mL, faintly hazy to hazy (with particles)
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless (10U/0.3mL)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chitinase von Streptomyces griseus
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. To which glycoside hydrolase family does this chitinase belong to?
    1 answer
    1. Chitinase belongs to glycoside hydrolase family 18 (GH18). Please see the link below to review a publication that may be of interest:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6831621/
      Please see the following link to review the enzyme profile available in the BRENDA database:
      https://www.brenda-enzymes.org/enzyme.php?ecno=3.2.1.14
      Helpful?
  2. How many U/ml of Chitinase are recommended to use for fungal DNA extraction?
    1 answer
    1. The optimal recommended units of chitinase per milliliter (U/mL) for fungal DNA extraction vary depending on the protocol and fungal species employed. For protocol and working concentration reference, a relevant citation is available in Fungal Biology and Biotechnology 12.1 (2025): 1-17.
      Helpful?
  3. How many grams of chitinase contain the 5 units product CG137-5UN? How much water i need to use to prepare the solution with standard concentration of the enzyme? Kind regards,
    1. The Chitinase is provided based on units of activity, and the protein mass will vary for individual lots. The specification states that the specific activity will be ≥ 50.00 units per mg protein. The specification sheet can be found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/176/740/C9830-10UN________SIGMA____.pdf
      The Data Sheet provides the following reconstitution instructions:
      Prepare a stock solution by reconstituting a 10 unit vial with 300 ul of water. For long term solution storage reconstitute vial with 50% glycerol solution.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/285/698/c9830dat.pdf
      Helpful?
    2. The Chitinase is provided based on units of activity, and the protein mass will vary for individual lots. The specification states that the specific activity will be ≥ 50.00 units per mg protein. The specification sheet can be found here:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/176/740/C9830-10UN________SIGMA____.pdf
      The Data Sheet provides the following reconstitution instructions:
      Prepare a stock solution by reconstituting a 10 unit vial with 300 ul of water. For long term solution storage reconstitute the vial with 50% glycerol solution.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/285/698/c9830dat.pdf