Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 157,00 |
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.28
€ 157,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Mutanolysin Assay Substrate, (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
Quality Segment
form
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
packaging
vial of 10 assays
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
The activity of mutanolysin can be determined by hydrolysis of the rehydrated cell suspension in a continuous spectrophotometric assay.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.) | form lyophilized cells | form suspension | form lyophilized cells |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| packaging vial of 10 assays | packaging - | packaging - | packaging - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?