Merck
SRE0018
Sigma-Aldrich
Lyticase aus Arthrobacter luteus
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥2000 units/mg protein
Synonym(e):
Lyticase from Arthrobacter luteus
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bacterial (Arthrobacter luteus)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥2000 units/mg protein
Zusammensetzung
Protein, ≥20% biuret
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Biochem./physiol. Wirkung
Lyticase hydrolysiert Poly-β(1→3)-Glucose wie das Zellwand-Glucan der Hefe.
Einheitendefinition
Eine Einheit produziert ein ΔA800 von 0,001 pro min bei pH 7,5 und 25 °C mit einer Hefesuspension als Substrat in 3 ml Reaktionsgemisch.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Louis Dacquay et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(6), 1799-1809 (2017-04-30)
Actively proliferating cells constantly monitor and readjust their metabolic pathways to ensure the replenishment of phospholipids necessary for membrane biogenesis and intracellular trafficking. In Saccharomyces cerevisiae, multiple studies have suggested that the lysine acetyltransferase complex NuA4 plays a role in
Protokolle
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.