Merck
S7903
Saccharose
≥99.5% (GC), BioXtra
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
250 G
€ 49,30
1 KG
€ 138,00
5 KG
€ 552,00
€ 49,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
biological source
sugar cane
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +66.5±1°, c = 10 in H2O(lit.)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
loss
≤0.2% loss on drying, HV, 18 - 26°C
color
white
pH
5.5-7.5 (20 °C, 1 M in H2O)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.07 at 280 in H2O at 1 M, ≤0.09 at 260 in H2O at 1 M
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
S9378S8501S5391
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
powder
Application
Saccharose kann für die Zubereitung von Dichtegradienten zur Trennung von Zellen/Organellen verwendet werden. Der Brechungsindex der Lösung steht im direkten Zusammenhang mit der Dichte. Außerdem kann Saccharose als Supplement in Kulturmedien für Pflanzen, Insekten und Bakterien sowie in verschiedenen enzymatischen Assays genutzt werden.
Preparation Note
Lösungen können 15–20 Minuten bei maximal 121 °C autoklaviert werden. Es findet eine gewisse Hydrolyse zu Glucose und Fructose statt, was zum Teil davon abhängt, wie schnell der Autoklav die erforderliche Temperatur und den erforderlichen Druck erreicht. Es ist Vorsicht geboten, um zu verhindern, dass die Lösungen karamellisieren.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dawson, R.M.C., et al.
Data for Biochemical Research, 545-546 (1986)
Rickwood, D., ed.
Centrifugation - a practical approach, Appendix IV-Appendix IV (1984)
Lara Hassan et al.
mBio, 10(4) (2019-07-04)
It is essential for microbes to acquire information about their environment. Fungi use soluble degradation products of plant cell wall components to understand the substrate composition they grow on. Individual perception pathways have been well described. However, the interconnections between
Denise Harrison et al.
Pediatrics, 130(5), 918-925 (2012-10-10)
The use of oral sucrose has been the most extensively studied pain intervention in newborn care to date. More than 150 published studies relating to sweet-taste-induced calming and analgesia in human infants have been identified, of which 100 (65%) include
Rafaela Ribeiro Reis et al.
Plant science : an international journal of experimental plant biology, 221-222, 59-68 (2014-03-25)
Drought is one of the most challenging agricultural issues limiting sustainable sugarcane production and, in some cases, yield losses caused by drought are nearly 50%. DREB proteins play vital regulatory roles in abiotic stress responses in plants. The transcription factor
Protokolle
Enzymatic Assay of Invertase
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this reagent suitable for density gradient ultracentrifugation?
    1 answer
    1. This reagent has not been tested for suitability in density gradient ultracentrifugation.
      Helpful?
  3. What does BIOXTRA mean?
    1 answer
    1. BIOXTRA grade products undergo stringent testing protocols, which may include trace metal analysis and specialized suitability testing, such as hybridoma or mouse embryo testing. These products also include application-specific formulations, such as tablets and prepared solutions.
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf