Sera are pooled from normal animals, and the strain of mouse from which this serum is prepared is not specified. It is assumed to be from mixed strains.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 153,00 | |
| 50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 507,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
Biological source:
mouse
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile; aseptically filled
Form:
frozen liquid (from clotted whole blood)
Shipped in:
dry ice
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
mouse
Quality Segment
description
Contains no azides
sterility
sterile; aseptically filled
form
frozen liquid (from clotted whole blood)
origin
USA origin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Mausserum wird in einer Reihe von auf Mauszellen basierenden Zellkultursystemen genutzt, um Virusinfektionen sowie Hemmungs- und Transduktionsprozesse zu erforschen.[1]
Application
Mausseren werden wie folgt verwendet:
- als Quelle für Inter-α-Inhibitor (IαI) bei der Proteinmodifikation, um den Schwerketten-Hyaluronan(HA)-Komplex zu bilden[2]
- zum Kultivieren von primären glatten Muskelzellen der Atemwege von Mäusen (MASM) und primären glatten Muskelzellen der Atemwege von Menschen (HASM)[3]
- als analytische Qualitätssicherungsprobe für die Metabolomikanalyse von behandeltem Mausserum[4]
Nicht zur Verwendung in Zellkulturen getestet
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin - |
| form frozen liquid (from clotted whole blood) | form lyophilized powder | form frozen liquid | form lyophilized powder |
| sterility sterile; aseptically filled | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source human | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Seren aus mouse
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Alexandra E Livanos et al.
Nature microbiology, 1(11), 16140-16140 (2016-10-27)
The early life microbiome plays important roles in host immunological and metabolic development. Because the incidence of type 1 diabetes (T1D) has been increasing substantially in recent decades, we hypothesized that early-life antibiotic use alters gut microbiota, which predisposes to
Mark E Lauer et al.
The Journal of biological chemistry, 288(1), 205-214 (2012-11-21)
The covalent transfer of heavy chains (HCs) from inter-α-inhibitor (IαI) to hyaluronan (HA) via the protein product of tumor necrosis factor-stimulated gene-6 (TSG-6) forms the HC-HA complex, a pathological form of HA that promotes the adhesion of leukocytes to HA
Sven-Bastiaan Haange et al.
Metabolites, 12(7) (2022-07-28)
Bile acids are a key mediator of the molecular microbiome-host interaction, and various mass spectrometry-based assays have been developed in the recent decade to quantify a wide range of bile acids. We compare existing methodologies to harmonize them. Methodology for
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| S7273-50ML | 04061838174130 |
| S7273-10ML | 04061838165176 |
-
I am curious as to what model of mouse was used to collect serum.