Fortfahren mit
S1888
Saccharose
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 116,00
1 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 197,00
5 kg
Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf
€ 671,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
€ 116,00
Ab HEUTE lieferbarDetails
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
sugar cane
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.5% (GC)
form
crystals
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤5 ppm heavy metals (as lead)
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
H2O: 500 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
General description
Saccharose ist ein reichlich vorkommendes Disaccharid, das als Endprodukt der Photosynthese erzeugt wird. Es handelt sich dabei um einen nichtreduzierenden Zucker, der aus Glucose und Fructose besteht. Saccharose wird aus Zuckerrohr gewonnen und darin überwiegend in den Blättern synthetisiert. 
Application
Saccharose wird als Komponente von Vitrifikationslösungen zum Einfrieren, Auftauen oder Erwärmen von Embryos/Oozyten eingesetzt. Sie wird außerdem zum Erzeugen von Saccharosegradienten zur Aufreinigung von Viren und Proteinen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Saccharose ist der Hauptzucker, der in das Phloem der meisten Pflanzen übergeht. Sie wird auch zum Erzeugen von Dichtegradienten für die Trennung von Zelle/Organelle eingesetzt. Saccharose kann in verschiedenen enzymatischen Assays zum Einsatz kommen. Außerdem dient sie als Zusatz für Pflanzen-, Insekten- und Bakteriennährmedien.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S539184097S1600000
Saccharose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Saccharose
description
≥99.5% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥99.5% (GC), Grade II, suitable for plant cell culture
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
biological source
sugar cane
biological source
sugar cane
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (HPLC)
assay
-
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
H2O: 500 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review