Fortfahren mit
RDD023
Saccharose
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 84,90
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 220,00
€ 165,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
€ 84,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
ACS reagent, anhydrous
product line
Redi-Dri
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
quality
free-flowing
impurities
≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.05% Invert sugar
ign. residue
≤0.01%
loss
≤0.03% loss on drying, 105°C
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S501684100S5390
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ACS reagent
description
ACS reagent
description
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
description
≥99% (GC), Grade I, suitable for plant cell culture
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 0.5 g/mL
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
crystals
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
useful pH range
5.5-7.5 (25 °C, 342 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
impurities
≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.05% Invert sugar, ≤0.005% Insoluble matter
impurities
≤0.0008 meq/g Titratable acid, ≤0.005% Insoluble matter, ≤0.05% Invert sugar
impurities
≤0.0008 meq/g free acid, ≤0.005% water insoluble matter, ≤0.05% invert sugar, ≤5 mg/kg heavy metals (as Pb)
impurities
≤5 ppm heavy metals (as lead)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)