Fortfahren mit
S3929
Saccharose
meets USP testing specifications
Synonym(e):
α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl-β-D-fructofuranosid, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranosid, D-Sucrose, Zucker
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.180,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H22O11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-334-9
Beilstein/REAXYS Number:
90825
MDL number:
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
meets USP testing specifications
Quality Segment
form
crystalline
color
white
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR100116104S1600000
Saccharose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Saccharose
description
meets USP testing specifications
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
solubility
soluble 342 g/L at 20 °C (completely)
solubility
-
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml, methanol: soluble 1 gm in 100ml, H2O: 342 g/L at 20 °C, alcohol: insoluble (Dehydrated), glycerol: moderately soluble, pyridine: moderately soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
crystalline
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
useful pH range
-
useful pH range
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
useful pH range
-
color
white
color
-
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saccharose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)