Merck
P2069
Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1, gesättigt mit 100 mM TRIS pH 8,0; 1 mM EDTA
Supplied with Equilibration buffer, Molecular Biology
Synonym(e):
DNA extraction
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12190000
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
liquid
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase), 7.8-8.2(pH of phenolic phase after the addition of Equilibration Buffer)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Die Zugabe des Äquilibrierungspuffers wird für Anwendungen empfohlen, für die ein höherer pH-Wert erforderlich ist, wie beispielsweise die Isolierung von großer intakter genomischer DNA.
Diese Charge von Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol 25:24:1 wurde durch die Extraktion eines Rohpräparats des pBR322-DNA-Präparats aus E. coli geprüft. Die Beurteilung mittels Agarose-Gelelektrophorese ergab, dass die extrahierte DNA nicht abgebaut oder in ihrer Konzentration verringert worden war. Dasselbe Verfahren wurde bei gereinigter pBR322-DNA und Lambda Hind III Digest DNA angewendet. Die Beurteilung mittels Elektrophorese ergab, dass die gereinigten Präparate nicht nachweisbar abgebaut oder in ihrer Konzentration verringert worden waren.
Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol wurde bei der Präparation von RNA für die Untersuchung der Gesamt-RNA-Isolierung aus Myokardbiopsaten verwendet. Es wurde auch zur Extraktion von DNA während des HUMARA-Assays (Human Androgen Receptor Clonality Assay) verwendet.
Packaging
Im Lieferumfang sind P3803 und eine separate Flasche mit Äquilibrierungspuffer enthalten, um die Phenolphase auf einen pH-Wert von 8,0 ± 0,2 einzustellen.
Preparation Note
Den gesamten Inhalt der kleinen Flasche mit Äquilibrierungspuffer in die große Flasche mit Phenol:Chloroform:Isoamylalkohol geben. Vorsichtig mischen und vor Gebrauch ca. 2–4 Stunden warten, bis sich die Phasen getrennt haben. Dadurch wird der pH-Wert der Phenollösung von 6,7 ± 0,2 auf 8,0 ± 0,2 eingestellt.
Other Notes
Nach der Zugabe von Äquilibrierungspuffer ist das Produkt 6 Monate haltbar, ohne Zugabe von Puffer ist es 2 Jahre haltbar. Durch lichtgeschützte Lagerung bei -20 °C kann die Haltbarkeit nach der Zugabe des Äquilibrierungspuffers auf mehr als 1 Jahr verlängert werden.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)