Fortfahren mit
A2706
Ammoniumacetat -Lösung
Molecular Biology, 7.5 M
Ammonium acetate solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COONH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
€ 45,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0035
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
concentration
7.5 M
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammoniumacetatlösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Herstellen der mobilen Phasen A und B für die Sphingolipidanalyse mittels Flüssigchromatografie-Massenspektrometrie (LC-MS)
  • für das RNA-polyA-Tailing, die cDNA-Synthese und den Aufschluss von RNA
  • bei der Bewertung der Mitochondrienkopienzahl von C9orf72-Motorneuronen bei amyotropher Lateralsklerose in vitro
Preparation Note
In Wasser mit einer Qualität von 18 MOhm hergestellt
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A154209691SRE0035
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
concentration
7.5 M
concentration
-
concentration
~5 M in H2O
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
form
solution
form
solid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
foreign activity
DNase and RNase, none detected
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
foreign activity
-
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumacetat -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews