Fortfahren mit
77607
Phenol
BioUltra, Molecular Biology, TE-saturated, ~73% (T)
Synonym(e):
‘Carbolsäure’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 287,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 730,00
€ 547,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-632-7
Beilstein/REAXYS Number:
969616
MDL number:
Assay:
~73% (T)
Grade:
Molecular Biology
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
€ 287,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
product line
BioUltra
assay
~73% (T)
form
liquid
autoignition temp.
1319 °F
quality
TE-saturated
contains
~0.1% 8-hydroxyquinoline as preservative
expl. lim.
8.6 %
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
refractive index
n20/D 1.48
pH
~7.8(aqueous phase)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
SMILES string
Oc1ccccc1
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
suitability
suitable for molecular biology
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
mit 10 mM TRIS-Puffer, pH-Wert 8,0 und 1 mM EDTA gesättigt
Phenol, auch bekannt als Hydroxybenzol, ist eine aromatische Verbindung, die sowohl natürlich als auch synthetisch hergestellt wird. Es wirkt als Desinfektionsmittel und ist hochgiftig. Die Exposition gegenüber Phenol durch Einatmen, kutane Adsorption oder orale Aufnahme führt zur Denaturierung und Ausfällung von Zellprotein, was wiederum zu Vergiftungen führt.
Application
Phenol (TE-gesättigt) wird für das Phenol-Chloroform-Extraktionsverfahren zur Isolierung von Plasmid-DNA verwendet. Es wurde auch schon zur Extraktion der wässrigen Phase bei der DNA-Linearisierung und der mRNA-Synthese eingesetzt.
Other Notes
RNA-Fingerprinting - Herstellung des E. coli tRNA-Trägers
Disclaimer
der Temperatur entsprechend könnte eine kleine Menge einer überlagerten wässrigen Phase gebildet werden
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P556616018242322
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
~73% (T)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥96.0% (calc. on dry substance, T), 88.0-92.0% (alkalimetric)
assay
≥99.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
powder
form
solid, viscous liquid
form
-
expl. lim.
8.6 %
expl. lim.
8.6 %
expl. lim.
8.6 %
expl. lim.
8.6 %
autoignition temp.
1319 °F
autoignition temp.
1319 °F
autoignition temp.
1319 °F
autoignition temp.
1319 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
174.2 °F - closed cup
flash_point_c
79 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)