Merck
P1944
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1)
Molecular Biology
Synonym(e):
phenol chloroform RNA extraction
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 ML
€ 146,00
400 ML
€ 434,00
€ 146,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12190000
Assay:
≥99.0%
Grade:
Molecular Biology
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
assay
≥99.0%
form
liquid
pH
4.3-4.7
application(s)
life science and biopharma
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P3803P2069P4682
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
-
application(s)
life science and biopharma
application(s)
agriculture
application(s)
agriculture
application(s)
-
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
4.3-4.7
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
pH
6.5-6.9(pH of phenolic phase), 7.8-8.2(pH of phenolic phase after the addition of Equilibration Buffer)
pH
4.1-4.5 (25 °C)
General description
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1) is used for the purification of total RNA from mixtures of crude cell extracts and can eliminate the need for a time consuming ultracentrifugation step. The addition of phenol, chloroform, and isoamyl can be employed to aid in the separation of lipids and cellular debris, leading to the transfer of these components to the organic phase. Meanwhile, the genomic DNA (gDNA) remains in the aqueous phase, effectively isolating it from the other substances.[1]
Application
Phenol:Chloroform:Iso-amyl alcohol (125:24:1) has been used:
  • for the extraction and purification of RNA.[2][3][4]
  • to isolate RNA from Arabidopsis siliques.[5]
  • to extract proteins and DNA from polysomal and non-polysomal fractions.[6]
  • in TRIzol methods to prepare and extract miRNAs from cells, tissue, and whole flies.[7]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
175.0 °F - closed cup
flash_point_c
79.44 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PCR inhibitor levels in concentrates of biosolid samples predicted by a new method based on excitation-emission matrix spectroscopy.
Rock C
Applied and Environmental Microbiology, 76(24), 8102-8109 (2010)
Defining transcribed regions using RNA-seq.
Wilhelm BT
Nature Protocols, 5(2), 255-266 (2010)
C Pistore et al.
Oncogene, 36(40), 5551-5566 (2017-06-06)
Widespread genome hypo-methylation and promoter hyper-methylation of epithelium-specific genes are hallmarks of stable epithelial-to-mesenchymal transition (EMT), which in prostate cancer (PCa) correlates with castration resistance, cancer stem cells generation, chemoresistance and worst prognosis. Exploiting our consolidated 'ex-vivo' system, we show
Small untranslated RNA antitoxin in Bacillus subtilis.
Silvaggi JM
Journal of Bacteriology, 187(19), 6641-6650 (2005)
Machine learning-assisted global DNA methylation fingerprint analysis for differentiating early-stage lung cancer from benign lung diseases
Lu D, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 235, 115235-115235 (2023)
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Verwandter Inhalt
Questions
  1. Hello, Your product is fractionated into two phases. Should I use lower phase for RNA extraction? Thank you
    1 answer
    1. Product P1944 - Phenol:Chloroform: Iso-amyl alcohol (125:24:1) is acidic. As such, the RNA isolates in an acidic pH and will partition the genomic DNA into the organic phase leaving only the RNA in the top aqueous phase.