Größe auswählen
€ 131,00
€ 373,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
grade
Molecular Biology
product line
BioReagent
form
liquid
technique(s)
RNA purification: suitable
pH
4.1-4.5 (25 °C)
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade for molecular biology | grade for molecular biology | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, TraceCERT® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| technique(s) RNA purification: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| pH 4.1-4.5 (25 °C) | pH 7.7-8.1 (25 °C) | pH - | pH - |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line TraceCERT® | product line TraceCERT® |
General description
Application
- zur Extraktion von RNA nach standardmäßigen Phenol/Chloroform-Protokollen
- in der Zellwand-Monosaccharid-Analyse zur Behandlung von Epidermisstreifen von der abaxialen Seite von Commelina communisin-Blättern[1]
- als Bestandteil von Lyse-Denaturierungspuffer zur RNA-Isolierung
Biochem/physiol Actions
Comparable product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?