Merck
P3803
Sigma-Aldrich
Phenol/Chloroform/Isoamylalkohol (25:24:1), gesättigt mit 10 mM Tris, pH 8,0, 1 mM EDTA
for molecular biology
Synonym(e):
DNA extraction
Größe auswählen
100 ML
€ 176,00
400 ML
€ 521,00
€ 176,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 176,00
400 ML
€ 521,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NA.52
Qualität:
for molecular biology
Assay:
≥99.0%
Anwendung(en):
agriculture
€ 176,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
liquid
pH-Wert
6.5-6.9(pH of phenolic phase)
Anwendung(en)
agriculture
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Das Entfernen von Proteinen aus Nukleinsäuren kann durch Extraktion mit Phenol/Chloroform/Isoamylalkohollösungen erzielt werden.[1][2][3][4] Für Rohgemische aus Nukleinsäuren kann es nützlich sein, vor der Phenol/Chloroform-Extraktion einen Verdau mit einem vielseitig anwendbaren proteolytischen Enzym vorzunehmen. Obwohl Proteine effizient durch Phenol denaturiert werden, wird die RNase-Aktivität nicht völlig gehemmt. Daher wird eine kleine Menge Isoamyl-Alkohol hinzugefügt, um die Deaktivierung der RNase-Aktivität zusätzlich sicherzustellen. Das Protokoll zum Entfernen der Proteine aus Nukleinsäuren ist dem Produktinformationsblatt zu entnehmen.
Warnhinweis
Kommen Phenollösungen mit der Haut in Kontakt, kommt es schnell zu Verbrennungen. Der Anwender muss daher angemessene Laborkleidung einschließlich Handschuhe und Schutzbrille tragen. Bei direktem Hautkontakt mit viel Wasser spülen und ggf. einen Arzt hinzuziehen.
Sonstige Hinweise
Das Produkt hat eine Haltbarkeitsdauer von zwei Jahren.
Empfohlene Produkte
Für die DNA-Extraktion kann der pH-Wert der Phenolphase durch Equilibrierung mit Tris-Puffer auf 8,0 angepasst werden. Sigma bietet Produkt P2069 speziell für DNA-Extraktionen an. Dieses Produkt enthält Equilibrierungspuffer, um den pH-Wert anpassen zu können.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Philippe Lefrançois et al.
BMC genomics, 10, 37-37 (2009-01-23)
Short-read high-throughput DNA sequencing technologies provide new tools to answer biological questions. However, high cost and low throughput limit their widespread use, particularly in organisms with smaller genomes such as S. cerevisiae. Although ChIP-Seq in mammalian cell lines is replacing
Tzemach Aouizerat et al.
Bio-protocol, 10(1), e3473-e3473 (2020-01-05)
Ancient fermented food has been studied mainly based on residue analysis and recipes and reconstruction attempts were performed using modern domesticated yeast. Furthermore, microorganisms which participated in fermentation were studied using ancient-DNA techniques. In a recent paper, we presented a
Jeong-Kui Ku et al.
Annals of translational medicine, 8(6), 314-314 (2020-05-02)
The manufacturing of the demineralized dentin matrix (DDM) has been proven to extensively reduce the presence of human hepatitis B viral DNA (HBV DNA). This study measured and compared HBV DNA in fresh dentin to that in gamma radiation (GR)-sterilized
Bizunesh Abere et al.
mBio, 11(6) (2020-12-17)
Viral noncoding RNAs have acquired increasing prominence as important regulators of infection and mediators of pathogenesis. Circular RNAs (circRNAs) generated by backsplicing events have been identified in several oncogenic human DNA viruses. Here, we show that Merkel cell polyomavirus (MCV)
Section 1 Isolation of nucleic acids
Isabel Ferrera
Biofouling, 88-88 (2014)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I received two bottles. One for the phenol and one for the buffer. Do I need to add the phenol to the buffer? or the buffer already contains the phenol?
    1 answer
    1. Yes, the equilibration buffer is to be added before use, according to the following instructions:
      Add the entire contents of the small bottle of Equilibration Buffer to the large bottle of Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol reagent.
      Mix gently and allow the phases to separate before use, typically 2–4 hours.
      This will adjust the pH of the phenol phase from pH 6.7±0.2 to 8.0±0.2.
      Please see the link below to review the product datasheet for additional information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/490/315/p3803pis.pdf
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. I see that you list two equilibrated Phenol:Chloroform:Isoamyl alcohol products. When should I use Product P3803, and when should I use Product P2069?
    1 answer
    1. In short, P3803 is for RNA work, and P2069 is for DNA work. Product P2069 consists of one bottle of Product P3803 and one bottle of Product B5658. The B5658 is added to the P3803 to raise the pH of the organic phase from 6.7 to 8.0; pH 8.0 is not suitable for RNA work, because RNA can degrade at the higher pH.