Fortfahren mit
NA1111
GenElute Gelextraktions-Kit
sufficient for 70 purifications
Synonym(e):
GenElute Gel-Extraktionskit, Schnelle Aufreinigung von linearer DNA
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 70 purifications
Quality Segment
technique(s)
DNA purification: suitable
input
sample(s) (gel slices)
test parameters
sample volume: 3.5 g agarose
storage temp.
15-25°C
General description
Das GenElute Gel-Extraktionskit ist für die schnelle Aufreinigung von linearen und Plasmid-DNA-Fragmenten aus Standard-Agarosegelen oder Agarosegelen mit niedrigem Schmelzpunkt bestimmt. Dieses Kit kann auch zum Aufreinigen von DNA aus Polyacrylamidgelen verwendet werden. Die typische DNA-Rückgewinnung liegt bei bis zu 80 %. Jede Säule kann bis zu 10 μg DNA aus Ageroseschnitten von bis zu 3,5 g binden.
Application
Die isolierte DNA kann in einer Vielzahl von nachgeschalteten Anwendungen, wie Sequenzierung, PCR, Restriktionsverdau, Klonen und Markierung, verwendet werden.
Das GenElute Gel-Extraktionskit wird zum Aufreinigen von DNA-Fragmenten aus Agarosegelen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Das GenElute Gel-Extraktionskit zeichnet sich durch die Kombination aus Kieselgelbindungstechnologie und dem Komfort von Zentrifugation und Vakuumsäule aus. Die DNA-Fragmente von Interesse werden aus Agarosegelschnitten extrahiert und an eine Kieselgelmembran gebunden. Verunreinigungen werden durch einfache Zentrifugation oder Vakuumwaschung entfernt. Die gebundene DNA wird anschließend eluiert.
Die aufgereinigte DNA kann in einer Vielzahl von nachgeschalteten Anwendungen, wie automatische DNA-Sequenzierung, PCR, Restriktionsverdau, Klonen und Markierung, verwendet werden.
Das GenElute Gel-Extraktionskit zeichnet sich durch die Kombination aus Kieselgelbindungstechnologie und dem Komfort von Zentrifugation und Vakuumsäule aus. Die DNA-Fragmente von Interesse werden mittels solubilisierender Agarosegelschnitten extrahiert. Die Gel-Solubilisierungslösung löst eine Agarosegelschnitte aus Gelen, die einer Elektrophorese mit TBE- oder TAE-Puffer unterzogen wurden. Die extrahierten DNA-Fragmente werden in Gegenwart der Gel-Solubilisierungslösung selektiv an die Kieselgelmembran adsorbiert. Verunreinigungen werden durch einfache Zentrifugation oder Vakuumwaschung entfernt. Schließlich wird die gebundene DNA in Tris-Puffer eluiert.
Features and Benefits
  • Bindung von bis zu 10 μg DNA
  • Rückgewinnung von bis zu 80 %
  • Verarbeitung von bis zu 3,5 g pro Säule
  • Kompatibel mit Standardagarose und Agarose mit niedrigem Schmelzpunkt in TAE- oder TBE-Puffern
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PCR9604PLN70PLN350
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 4 96-well plate purifications
usage
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
test parameters
sample volume: 3.5 g agarose
test parameters
: <45 min kit run time, sample volume: 100 μL
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL
test parameters
: <30 min kit run time, sample volume: 1-5 mL bacterial culture
input
sample(s) (gel slices)
input
sample(s) (PCR)
input
-
input
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
  • Gel Solubilization Solution
  • Elution Solution (10 mM Tris-HCl, pH 9.0)
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Column Preparation Solution
    SDB
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)