Fortfahren mit
NA2120
GenElute™ Bacterial Genomic DNA Kit
sufficient for 350 purifications
Synonym(e):
GenElute™ Bakterielle genomische DNA-Kits, Bakterielle genomische DNA, Gen-Elution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.190,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41105501
€ 1.190,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 350 purifications
Quality Segment
technique(s)
DNA purification: suitable
test parameters
: 70—120 min kit run time, sample volume: 1.5 mL bacterial culture
storage temp.
15-25°C
General description
Das GenElute-Kit für bakterielle genomische DNA bietet eine einfache und praktische Methode für die Isolierung von reiner genomischer DNA aus gramnegativen Bakterien. Für die meisten grampositiven Bakterien muss das Kit in Verbindung mit dem optionalen Lysozym (L4949) verwendet werden, damit die dicken Peptidoglycan-Zellwände effektiv lysiert werden. Eine grampositive Lyselösung als Verdünnung zum Präparieren der Lysozym-Stammlösungen ist im Lieferumfang enthalten.
Dieses Kit verfügt über die Vorteile eines Kieselgel-basierten Systems im Minizentrifugen-Format und eliminiert den Bedarf an teuren Harzen, Alkoholfällungen und gefährlichen organischen Verbindungen wie Phenol und Chloroform.
Application
Die aufgereinigte bakterielle genomische DNA kann u. a. für folgende Downstream-Anwendungen verwendet werden:
  • Restruktionsendonuklease-Verdaus
  • PCR
  • Southern Blots
  • Klonierungen
GenElute™ Bakterielle genomische DNA-Kits wurden verwendet für:
  • DNA-Isolierung
  • DNA-Präparation aus E. coli-Stämmen
  • genomische DNA-Extraktion
Die aufgereinigte bakterielle genomische DNA kann u. a. für folgende Downstream-Anwendungen verwendet werden:
  • Restruktionsendonuklease-Verdaus
  • PCR
  • Southern Blots
  • Klonierungen
Biochem/physiol Actions
Die Bakterien werden in einer Lösung mit chaotropem Salz lysiert, um eine sorgfältige Denaturierung der Makromoleküle zu gewährleisten. Durch Zugabe von Ethanol bindet die DNA, wenn das Lysat durch die Kieselgelmembran des Spin Filters in das Mikrozentrifugenröhrchen gelangt. Nach dem Auswaschen der Verunreinigungen wird die DNA in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert.
Die erwartete Ausbeute der genomischen DNA ist abhängig von der Zelldichte der Bakterienkultur sowie von der verwendeten Bakterienart und dem verwendeten Bakterienstamm. Mit dem GenElute-Kit aufgereinigte DNA verfügt über ein A260/A280-Verhältnis zwischen 1,6 und 1,9 und kann eine Länge von bis zu 50 kb aufweisen.
Features and Benefits
  • Ausgangsmaterial: Bis zu 1,5 ml der Kultur
  • Erwartete Ausbeute: Bis zu 20 μg
  • Elutionsvolumen: 400 μl
  • Zeitaufwand: 70 - 120 min
  • A260/A280-Verhältnis: 1,6 - 1,9
  • Keine Phenol-, Chloroform- oder Ethanolfällung erforderlich
  • Typische DNA-Ausbeute von 15 μg - 20 μg
  • Protokolle für grampositive und gramnegative Bakterien im Lieferumfang enthalten
  • Hochwertige genomische DNA in weniger als 2 Stunden
  • Das A260/A280-Verhältnis der aufgereinigten DNA liegt zwischen 1,6 and 1,9
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NA2100G1N10NA2110
description
sufficient for 350 purifications
description
sufficient for 10 purifications
description
sufficient for 10 purifications
description
sufficient for 70 purifications
usage
sufficient for 350 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 10 purifications
usage
sufficient for 70 purifications
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
test parameters
sample volume: 1.5 mL bacterial culture
test parameters
: 70—120 min kit run time, sample volume: 1.5 mL bacterial culture
test parameters
-
test parameters
: 70—120 min kit run time, sample volume: 1.5 mL bacterial culture
NA2100
NA2120, NA2110
G1N9602, G1N350, G1N9604, G1N70
NA2100, NA2120
Still not finding the right product?
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, Molecular Biology, BioUltra, ≥30 units/mg protein 2
    SDB
  • Wash Solution 1
    SDB
  • Column Preparation Solution
    SDB
  • RNase A solution
    SDB
Signalwort
Danger
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Was ist los?
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review