Fortfahren mit
NA0100
PhasePrep BAC-DNA-Kit
Scalable method for isolating large-molecular weight plasmids
Synonym(e):
BAC-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 812,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41105501
€ 812,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
technique(s)
DNA extraction: suitable
storage temp.
15-25°C
General description
Das PhasePrep BAC-DNA-Kit bietet eine skalierbare und kostengünstige Lösung für die Isolierung von Plasmiden mit hohem Molekulargewicht, etwa von künstlichen Bakterienchromosomen (BAC, Bacterial Artificial Chromosomes) aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Das Kit ist für Aufbereitungen in vier verschiedenen Größen geeignet und enthält ausreichend Reagenzien für 300-Mikro-, 180-Mini-, 30-Midi- oder 15-Maxi-Präparate. Aus rekombinanten Übernacht-E. coli-Kulturen mit 5, 40, 250 oder 500 ml Volumen können 2, 12, 50 oder 100 mg BAC-DNA gewonnen werden. Die aufgereinigte BAC-DNA enthält sehr geringe Mengen von Endotoxinen (≤10 EU/μg DNA).
Eine rekombinante E. coli-Kultur wird durch Zentrifugation geerntet und einem modifizierten alkalischen Lyseverfahren mit SDS unterzogen. Aus dem geklärten Lysat wird Nukleinsäure ausgefällt; Rest-RNA wird durch einen kurzen Verdau bei erhöhten Temperaturen mit einer RNase-Mischung entfernt. Endotoxine und andere Verunreinigungen werden mittels einfacher temperaturvermittelter Extraktion und Phasentrennung entfernt. Abschließend wird die BAC-DNA selektiv aus der Lösung ausgefällt.
Die gewonnene BAC-DNA liegt hauptsächlich in ihrer eng aufgewickelten Form vor und ist frei von Verunreinigungen mit RNA; sie ist für die sofortige Verwendung in Downstream-Anwendungen wie Sequenzierung, Restriktionsverdau, Klonen und PCR bereit.
Das PhasePrep BAC-DNA-Kit bietet eine skalierbare und kostengünstige Lösung für die Isolierung von Plasmiden mit hohem Molekulargewicht, etwa von künstlichen Bakterienchromosomen (BAC) aus rekombinanten E. coli-Kulturen. Das Kit ist für Aufbereitungen in vier verschiedenen Größen geeignet und enthält ausreichend Reagenzien für 300-Mikro-, 180-Mini-, 30-Midi- oder 15-Maxi-Präparate. Aus rekombinanten Übernacht-E. coli-Kulturen mit 5, 40, 250 oder 500 ml Volumen können 2, 12, 50 oder 100 mg BAC-DNA gewonnen werden. Die aufgereinigte BAC-DNA enthält sehr geringe Mengen von Endotoxinen (£10 EU/g DNA).
Eine rekombinante E. coli-Kultur wird durch Zentrifugation geerntet und einem modifizierten alkalischen Lyseverfahren mit SDS unterzogen. Aus dem geklärten Lysat wird Nukleinsäure ausgefällt; Rest-RNA wird durch einen kurzen Verdau bei erhöhten Temperaturen mit einer RNase-Mischung entfernt. Endotoxine und andere Verunreinigungen werden mittels einfacher temperaturvermittelter Extraktion und Phasentrennung entfernt. Abschließend wird die BAC-DNA selektiv aus der Lösung ausgefällt.
Application
Das PhasePrep BAC-DNA-Kit wird verwendet, um künstliche Bakterienchromosomen (BAC, Bacterial Artificial Chromosomes) zu isolieren.
Die gewonnene BAC-DNA liegt hauptsächlich in ihrer eng aufgewickelten Form vor und ist frei von Verunreinigungen mit RNA; sie ist für die sofortige Verwendung in Downstream-Anwendungen wie Sequenzierung, Restriktionsverdau, Klonen und PCR bereit.
Features and Benefits
  • Typischer DNA-Ertrag von 2–100 μg aus 5–500 ml Übernachtkultur
  • Keine Phenol-Chloroform-Extraktion erforderlich
  • Maximale Mikro- bis Maxi-Aufbereitungen mit ein und demselben Kit
  • Kein langes Warten auf Tropfsäulen
  • Typischer DNA-Ertrag von 2–100 μg aus 5–500 ml Übernachtkultur
  • Maximale Mikro- bis Maxi-Aufbereitungen mit ein und demselben Kit
  • Kein langes Warten auf Tropfsäulen
Other Notes
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genelutehp.
Das PhasePrep BAC-DNA-Kit bietet eine hochgradig skalierbare, schnelle und kostengünstige Lösung für die Isolierung von Plasmiden mit hohem Molekulargewicht, etwa von künstlichen Bakterienchromosomen (BAC, Bacterial Artificial Chromosomes) aus rekombinanten E. coli-Kulturen.
Legal Information
PhasePrep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PLD35NA0600NA0310
technique(s)
DNA extraction: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA purification: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • RNase A solution 2
    SDB
  • Resuspension Solution, Add RNase A before use. After addition of RNAse, store at 2-8ºC. ) 2
    SDB
  • Lysis Solution 2
    SDB
  • Endotoxin Removal solution, Remove lipopolysaccharides (LPS) from plasmid DNA preparations
    SDB
  • Sodium acetate buffer solution, pH 7.0±0.05 (25 °C), BioXtra, Molecular Biology, 3 M, non-sterile; 0.2 μm filtered
    SDB
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)