Merck
H6512
Sigma-Aldrich
Heparinase II aus Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
Synonym(e):
Heparinlyase II
Größe auswählen
10 UNITS
€ 316,00
25 UNITS
€ 625,00
100 UNITS
€ 2.080,00
€ 316,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 UNITS
€ 316,00
25 UNITS
€ 625,00
100 UNITS
€ 2.080,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 316,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Biologische Quelle
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Qualitätsniveau
Konjugat
conjugate (Glucosaminoglycan)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
Mol-Gew.
84.1 kDa
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Heparinase II ist eines der drei wichtigsten heparinabbauenden Enzyme aus Flavobacterium heparinum (auch als Pedobacter heparinus bekannt1). Sie gehört zur Polysaccharidlyasen-Familie PL21.
Anwendung
Heparinase II aus Flavobacterium heparinum wird wie folgt verwendet:
  • zum Aufschluss von Heparinsulfat während der Exosomisolierung
  • zum Aufschluss von Heparinsulfat in notochordalen Zell-konditionierten Medien (NCCM) zum Untersuchen des Gehalts von Glykosaminoglykanen in NCCM
  • als Komponente des Verdaupuffers bei der Verarbeitung von Zelloberflächenglykan
  • als Komponente von Heparinlyase(HSase)-Mischung zum Entfernen des Heparinsulfats auf der 293ͰT/ACE2-Zelloberfläche und zum Untersuchen der Wirkung von Histonen auf die Infektiosität von Pseudovirus
Biochem./physiol. Wirkung
Heparinase II spaltet Heparinsulfat und in geringerem Maß auch Heparin (relative Aktivität etwa 2:1) an den α-(1-4)-Bindungen zwischen Hexosaminen und Uronsäureresten (sowohl Glucuron als auch Iduron), was hauptsächlich Disaccharide erzeugt. Heparinase II besitzt die breiteste Substratspezifizität der drei Heparinasen. Heparinaseenzyme unterstützen die Dekodierung der komplexen Strukturen von Substraten. Heparin stört die DNA-Transkription in PCR und bei der reversen Transkription von RNA. Heparinase II wird zum Entfernen von Heparin für die Downstream-Analyse von genomischer DNA eingesetzt.
Einheitendefinition
Eine Einheit bildet 0,1 μMol ungesättigter Uronsäure pro Stunde bei einem pH-Wert von 7,0 und einer Temperatur von 25 °C. Eine internationale Einheit (I.U.) entspricht ca. 600 Sigma-Einheiten.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
McLean, M.W., et al.
Proc. 8th Int. Symp. Glycoconjugates, 1, 73-73 (1985)
PCR-sequence-specific primer typing of HLA class I and class II alleles.
Mike Bunce
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 210, 143-171 (2002-11-05)
David Shaya et al.
The Journal of biological chemistry, 285(26), 20051-20061 (2010-04-21)
Heparinase II (HepII) is an 85-kDa dimeric enzyme that depolymerizes both heparin and heparan sulfate glycosaminoglycans through a beta-elimination mechanism. Recently, we determined the crystal structure of HepII from Pedobacter heparinus (previously known as Flavobacterium heparinum) in complex with a
Devina Purmessur et al.
The spine journal : official journal of the North American Spine Society, 15(5), 1060-1069 (2015-02-11)
Painful human intervertebral discs (IVDs) exhibit nerve growth deep into the IVD. Current treatments for discogenic back pain do not address the underlying mechanisms propagating pain and are often highly invasive or only offer temporary symptom relief. The notochord produces
Tianji Ma et al.
Biosensors & bioelectronics, 137, 207-212 (2019-05-18)
The heparin contamination by oversulfated chondroitin (OSCS) was at the origin of one major sanitary problem of last decade. Here we propose a novel strategy to detect OSCS from heparin solution based on conical nanopore functionalized with poly-L-lysine deposition to
Artikel
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Questions
  1. I purchased this product and attempted to dissolve it, but I couldn't find the composition of the storage buffer. Could you please provide the buffer composition?
    1 answer
    1. The specific formulation of this product is considered proprietary. However, this enzyme is lyophilized from a Phosphate Buffer solution containing Bovine Serum Albumin as a stabilizer.