Merck
C2905
Sigma-Aldrich
Chondroitinase ABC aus Proteus vulgaris
lyophilized powder, 0.3-3 units/mg solid
Synonym(e):
Chondroitin-ABC-Lyase
Größe auswählen
2 UNITS
€ 160,00
5 UNITS
€ 318,00
10 UNITS
€ 326,00
€ 160,00
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 UNITS
€ 160,00
5 UNITS
€ 318,00
10 UNITS
€ 326,00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
€ 160,00
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
bacterial (Proteus vulgaris)
Qualitätsniveau
Konjugat
(Glucosaminoglycan)
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
0.3-3 units/mg solid
Mol-Gew.
~120 kDa by gel filtration
Zusammensetzung
Protein, ~35% biuret
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Chondroitinase ABC von Sigma wird zum Aufschluss von O-gebundenen Chondroitinsulfat-ähnlichem Glykosaminoglykan (CSGAG) eingesetzt.[1] Das Enzym wird auch zum Aufschluss von Glykosaminoglykanketten in Proteoglykanen während der Bildung und Expression eines rekombinanten Versican-Gens in Säugetiersystemen eingesetzt.[2] Darüber hinaus wird es zum Aufschluss von Chondroitinsulfat in den Proteoglykankomplexen eingesetzt.[3] Das Enzym wird auch zum Entfernen von Glykanketten aus Aggrecan verwendet, wodurch die axonwachstumshemmende Wirkung von Aggrecan entfernt wird.[4]
Biochem./physiol. Wirkung
Chondroitinase ABC katalysiert den eliminativen Abbau von Polysacchariden, die (1-4)-β-D-Hexosaminyl- und (1-3)-β-D-Glucuronosyl- (oder (1-3)-α-L-Iduronosyl)-Bindungen an Disaccharide enthalten, die 4-Desoxy-β-D-gluc-4-enuronosyl-Gruppen enthalten. Es wirkt auf Chondroitin-4-sulfat, Chondroitin-6-sulfat und Dermatansulfat. Es wirkt langsam auf Hyaluronat. Die Molekülmasse beträgt etwa 120 kDa, wobei zwei nicht identische Untereinheiten Molekülmassen von 86 kDa bzw. 32 kDa aufweisen. Der optimale pH-Wert beträgt 8,0 für Chondroitinsulfat und 6,8 für Hyaluronsäure. Die optimale Temperatur beträgt 37 °C. 1 mM Zn2+ dient als Inhibitor, während 0,05 M Acetat ein Aktivator des Enzyms sind.
Verpackung
Packungsgrösse bezogen auf die Chondroitinase C-Aktivität
Einheitendefinition
Eine Einheit setzt bei einem pH-Wert von 8,0 und 37 °C je Minute 1,0 μmol einer Mischung aus 2-Acetamid-2-desoxy-3-O-(β-D-gluc-4-en-pyranosyluronsäure)-4-O-sulfo-D-galactose und 1,0 μmol 2-Acetamid-2-desoxy-3-O-(β-D-gluc-4-en-pyranosyluronsäure)-6-O-sulfo-D-galactose aus Chondroitinsulfat aus Haifischknorpel frei.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver, enthält Tris-Puffersalze
Angaben zur Herstellung
In einer 0,01 % wässrigen Rinderserumalbuminlösung (BSA-Lösung) rekonstituieren. Nachfolgende Verdünnungen können zu einem Puffer mit 50 mM Tris, pH-Wert 8,0, mit 60 mM Natriumacetat und 0,02 % BSA gemacht werden. Die Lösungen sollten frisch zubereitet werden.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nicolett Kanyo et al.
Scientific reports, 10(1), 22422-22422 (2021-01-01)
The glycocalyx is thought to perform a potent, but not yet defined function in cellular adhesion and signaling. Since 95% of cancer cells have altered glycocalyx structure, this role can be especially important in cancer development and metastasis. The glycocalyx
Chin Lik Tan et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(17), 6289-6295 (2011-04-29)
Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) are upregulated after CNS lesions, where they inhibit axon regeneration. In order for axon growth and regeneration to occur, surface integrin receptors must interact with surrounding extracellular matrix molecules. We have explored the hypothesis that CSPGs
Mafalda Resende et al.
International journal for parasitology, 39(11), 1195-1204 (2009-03-28)
Individuals living in areas with high Plasmodium falciparum transmission acquire immunity to malaria over time and adults have a markedly reduced risk of contracting severe disease. However, pregnant women constitute an important exception. Pregnancy-associated malaria is a major cause of
Y Zhang et al.
The Journal of biological chemistry, 273(33), 21342-21351 (1998-08-08)
Versican is a member of the large aggregating chondroitin sulfate proteoglycan family. We have expressed in NIH3T3 fibroblasts a recombinant versican mini-gene comprising the G1 and G3 domains and 15% of the CS domain. We observed that expression of the
Gion Fessel et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 28(8), 503-510 (2009-08-25)
The glycosaminoglycan (GAG) dermatan sulfate and chondroitin sulfate side-chains of small leucine-rich proteoglycans have been increasingly posited to act as molecular cross links between adjacent collagen fibrils and to directly contribute to tendon elasticity. GAGs have also been implicated in
Artikel
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. Chondroitinase ABC from Proteus vulgaris C2905 2UNIT 용해 방법 문의 2unit Chondroitinase ABC을 0.002 unit/ul Chondroitinase ABC로 제조한다고 하면, 바로 완충용액 1ml를 넣어서 2unit/ml ->0.002unit/ul로 제조하는 것이 맞는지 확인요청드립니다.
    1 answer
    1. It is recommended to reconstitute Chondroitinase ABC in a 0.1% BSA aqueous solution. Solubilizing 2 units in a 2 mL volume will result in a concentration of 2 units/mL or 0.002 units/µL.
      Helpful?
  2. The specific activity range is 0.3-3unit/mg protein. I want to know something about it and how to use Product No. C2905.
    1 answer
    1. The product datasheet contains additional information regarding this product, including usage instructions. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/328/700/c2905dat-ms.pdf
      To discuss further, we kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquires" under the Products Section with all the required information, including the specific questions, so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  3. How should Product No. C2905 be reconstituted?
    1 answer
    1. Reconstitute the product in a 0.01% bovine serum albumin aqueous solution. Subsequent dilutions can be made into a buffer containing 50 mM Tris, pH 8.0, with 60 mM sodium acetate and 0.02% bovine serum albumin. Solutions should be prepared fresh.
      Helpful?
  4. What is the composition of Product No. C2905?
    1 answer
    1. This product consists of approximately 35% protein as determined by the Biuret method. BSA (bovine serum albumin) is a major component (~90%) of the protein. The remaining 65% is Tris buffer salts.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of this enzyme (Product No. C2905)?
    1 answer
    1. Chondroitinase ABC is a lyase with a reported molecular weight of approximately 120 kDa by gel filtration and is composed of two subunits with molecular weights of 86 and 32.