H3506
Hyaluronidase aus Rindertestes
Type I-S, lyophilized powder, 400-1000 units/mg solid
Synonym(e):
Hyaluronat-4-glycanhydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
About This Item
Empfohlene Produkte
Typ
Type I-S
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
400-1000 units/mg solid
Mol-Gew.
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
single cell analysis: suitable
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspension für die Sequenzierung geeignet.
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Sonstige Hinweise
Empfehlung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Protokolle
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.