Fortfahren mit
C0954
Chondroitinase C from Flavobacterium heparinum
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
Synonym(e):
Chondroitin C lyase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
75 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 742,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥200 units/mg solid
€ 742,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
(Glucosaminoglycan)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥200 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Enzyme Commission (EC) Number 4.2.2.x
Biochem/physiol Actions
Chondroitinase C acts upon chondroitin sulfate C, releasing unsaturated 6-sulfated disaccharides. The enzyme also acts on hyaluronic acid, producing unsaturated nonsulfated disaccharides. The enzyme is strongly inhibited by NaCl, Fe2+, Co2+ and phosphate ions.[1]
Other Notes
One unit will form 0.1 μmole of unsaturated uronic acid per hr at pH 8.0 at 25 °C using chondroitin sulfate C as substrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2780E2039C8058
specific activity
≥200 units/mg solid
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
≥200 units/mg protein
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder (with BSA as stabilizer)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
conjugate
(Glucosaminoglycan)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)