Fortfahren mit
C3667
Chondroitinase ABC aus Proteus vulgaris
BSA free, lyophilized powder, specific activity 50-250 units/mg protein
Synonym(e):
4.2.2.20, 4.2.2.21, Chondroitin-ABC-Lyase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 468,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-777-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
50-250 units/mg protein
Biological source:
bacterial (Proteus vulgaris)
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
Quality Segment
conjugate
(Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder
specific activity
50-250 units/mg protein
mol wt
120 kDa by gel filtration
composition
Protein, ~10% Lowry
solubility
0.01% bovine serum albumin aqueous (BSA) solution: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
protease, essentially free
storage temp.
−20°C
Application
Das Enzym wird verwendet, um die Folgen der Induzierung akuter, langfristiger Veränderungen von Chondroitinsulfat-Proteoglykanen in den Hirnzellen adulter Ratten zu untersuchen.[1] Glycosaminoglykane werden mit Chondroitinase ABC für die Chondroitin-/Dermatansulfat-Quantifizierung in Keratozyten-Zellkulturen verdaut, die aus frischem Hornhautstroma von Rindern gewonnen werden.[2]
Biochem/physiol Actions
Chondroitinase ABC katalysiert den eliminativen Abbau von Polysacchariden, die (1-4)-β-D-Hexosaminyl und (1-3)-β-D-Glucuronosyl enthalten oder (1-3)-α-L-Iduronosyl-Bindungen an Disaccharide, die 4-Deoxy-β-D-gluc-4-enuronosyl-Gruppen enthalten. Es wirkt auf Chondroitin-4-Sulfat, Chondroitin-6-Sulfat und Dermatansulfat ein sowie langsam auf Hyaluronat. Das Molekulargewicht beträgt ungefähr 120 kDa, wobei 2 unterschiedliche Untereinheiten einer Molekularmasse von 86 kDa und 32 kDa vorliegen. Der optimale pH-Wert beträgt 8,0 bei Chondroitinsulfat und 6,8 bei Hyaluronsäure; die optimale Temperatur liegt bei 37 °C. 1 mM Zn2+ wirkt hemmend, während 0,05 M Acetat das Enzym aktivieren.
Packaging
Packungsgröße abhängig von der Chondroitinase C-Aktivität.
Preparation Note
Affinitätsgereinigt
Other Notes
Eine Einheit setzt bei pH 8,0 und 37 °C pro Minute 1,0 μMol einer Mischung aus 2-Acetamid-2-deoxy-3-O-(β-D-gluc-4-ene-pyranosyluronsäure)-4-O-sulfo-D-galactose und 1,0 μMol 2-Acetamid-2-deoxy-3-O-(β-D-gluc-4-ene-pyranosyluronsäure)-6-O-sulfo-D-galactose aus Chondroitinsulfat aus Haifischknorpel frei.
Enthält Kaliumphosphat-Puffersalze und Stabilisator
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2905C2780SAE0150
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
biological source
-
biological source
bacterial (Proteus vulgaris)
specific activity
50-250 units/mg protein
specific activity
0.3-3 units/mg solid
specific activity
0.5-1.5 units/mg protein (using chondroitin sulfate A as substrate)
specific activity
50-250 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
120 kDa by gel filtration
mol wt
~120 kDa by gel filtration
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Is this product aseptic/sterilized?
    1 answer
    1. This item is not Sterile. Sterile products are typically labeled as "sterile” or “sterile-filtered". Currently, a sterile Chondroitinase product is not offered.
      Helpful?
  2. Could you provide specific data regarding the pH-dependent activity of Chondroitinase ABC (Product No. C3637)? I am particularly interested in how the enzymatic activity changes between pH 7.0 and pH 8.0.
    1 answer
    1. This product shows maximal enzymatic activity on chondroitin sulfate at approximately pH 8.0, based on assay conditions at 37 °C. At pH 7.0, the enzymatic activity rate is significantly lower. The pH-activity profile indicates activity peaks at pH 8.0 and decreases to less than 40% when the pH falls below 7.0, indicating a steep decline. For hyaluronan, the optimal pH is approximately 6.8. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/399/066/c3667pis-ms.pdf
      Please see the following link to review a publication demonstrating the impact of pH on the activity of Chondroitinase ABC
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0008621510004702
      Helpful?
  3. Good evening, in which solution has to be solubilized the product? Thanks a lot, Sara
    1 answer
    1. This product should be reconstituted in a 0.01% BSA aqueous solution. Subsequent dilutions can be made into a buffer containing 50 mM Trizma® HCl, pH 8.0, with 60 mM sodium acetate and 0.02% BSA Prepare solutions just prior to use. More product details are available under "More Documents" or at this link: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/399/066/c3667pis-ms.pdf
      Helpful?
  4. Could you clarify which enzymes are in the product C3667?
    1 answer
    1. The product containing Chondroitinase ABC purified from Proteus vulgaris is a mixture of two enzymes: chondroitin-sulfate-ABC endolyase and chondroitin-sulfate-ABC exolyase.