Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C12H15NO19S3Na4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
665.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COS(O)(=O)=O)C(OC1OC(=CC(O)C1OS(O)(=O)=O)C(O)=O)C(O)C(NS(O)(=O)=O)C=O
InChI
1S/C12H19NO19S3.Na.H/c14-2-4(13-33(20,21)22)8(17)9(6(16)3-29-34(23,24)25)31-12-10(32-35(26,27)28)5(15)1-7(30-12)11(18)19;;/h1-2,4-6,8-10,12-13,15-17H,3H2,(H,18,19)(H,20,21,22)(H,23,24,25)(H,26,27,28);;
InChI key
QNESCZPGLNWDJH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Produkte des Verdaus von Heparin und Heparansulfat durch verschiedene Heparinasen
Preparation Note
Durch die Aktion von Heparinase I und II produziert.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Disacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
In den folgenden Auflistungen gilt: ΔUA = 4-Desoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronsäure; GlcN = D-Glucosamin; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-Sulfo, 2-Sulfat bzw. 6-Sulfat.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?