Fortfahren mit
H8891
Heparinase III aus Flavobacterium heparinum
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
Synonym(e):
Heparinlyase III, Heparitinase I, Heparitinase aus Flavobacterium heparinum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 447,00
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.770,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
Biological source:
bacterial (Flavobacterium heparinum)
€ 259,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Flavobacterium heparinum)
Quality Segment
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
form
lyophilized powder
specific activity
≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
mol wt
70.8 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
−20°C
Application
Heparinase III aus Flavobacterium heparinum wurde zur Spaltung spezifischer GAG verwendet. Sie wurde zur Untersuchung ihrer Wirkung auf die elektrophoretische Mobilität des mit einem Antikörper gegen den sauren Fibroblasten-Wachstumsfaktor (aFGF) reagierenden Proteins eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Heparin-abbauende Lyase, die Heparansulfat-Proteoglykane als ihr primäres Substrat erkennt.
Heparinase III verhindert die Bildung neuer Blutgefäße in vivo. Sie spaltet spezifisch Heparinsulfat an den Verbindungen HNY-I und HNY,6X-G2. Anders als andere Heparinasen enthält Heparinase III nicht die Aminosäure Cystein. Sie enthält 13 Histidinreste, die für ihre katalytische Wirkung verantwortlich sind. Dieses Enzym wirkt nicht auf Heparin oder Heparine mit geringem Molekulargewicht.
Other Notes
Eine Einheit bildet 0,1 μMol ungesättigter Uronsäure pro Stunde bei einem pH-Wert von 7,5 und einer Temperatur von 25 °C. Eine internationale Einheit (IE) entspricht ca. 600 Sigma-Einheiten. Die Packungsgrößen werden in Sigma-Einheiten vertrieben.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H2519H6512H3917
description
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
description
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, ≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
description
Lyophilized powder stabilized with approx. 25% bovine serum albumin, lyophilized powder, ≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
description
lyophilized powder, stabilized with ∼ 25% (w/w) bovine serum albumin, ≥200 unit/mg protein (enzyme + BSA)
biological source
bacterial (Flavobacterium heparinum)
biological source
-
biological source
bacterial (Flavobacterium heparinum)
biological source
bacterial (Flavobacterium heparinum)
specific activity
≥30 units/mg protein (enzyme + BSA)
specific activity
≥200 units/mg protein (enzyme + BSA)
specific activity
≥100 units/mg protein (enzyme + BSA)
specific activity
≥200 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
mol wt
70.8 kDa
mol wt
42.8 kDa
mol wt
84.1 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. ¿En qué se resuspende la enzima y qué buffer se utiliza para la reacción?
    1 answer
    1. This product is lyophilized from a solution which is 75 mM NaCl/ 5mM NaH2PO4. For assay purposes, this product should be reconstituted to a concentration of 75-100 Sigma units/mL in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, containing 0.1 mg/mL BSA and 4 mM CaCl2. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/408/920/h8891-pis-ms.pdf
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. Does Product No. H8891, Heparinase III, contain calcium?
    1 answer
    1. This product is lyophilized from a solution which is 75 mM NaCl/ 5mM NaH2PO4. We have no reason to believe that calcium ions are present.
      Helpful?
  4. Is Product No. H8891, Heparinase III sold based on Sigma Units or International Units?
    1 answer
    1. This material is sold based on Sigma Units.  One Sigma Unit will form 0.1 μmole of unsaturated uronic acid per hr at pH 7.5 at 25 °C. One International Unit (I.U.) is equivalent to approx. 600 Sigma units.