CLS3809
Corning® 96-Well-CellBIND®-Mikrotiterplatten
white polystyrene plate, sterile, flat bottom clear wells, lid, case of 100 plates
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Größe auswählen
€ 1.530,00
Größe auswählen
About This Item
€ 1.530,00
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear wells
flat bottom wells
polystyrene plate
white polystyrene plate
Sterilität
sterile
sterile
Leistungsmerkmale
lid
lid
plate format: 96 well standard
Verpackung
case of 100 plates
pack of 5
case of 50
Hersteller/Markenname
Corning 3809
Größe
96 wells
Oberflächenbereich
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Eignung
suitable for (cell cuture)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Flache Böden mit 360 μl Gesamtvolumen
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
- CellBIND®-Oberfläche für optimale Zelladhäsion behandelt
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Verringerung der Kontamination
- Mit Gammastrahlen sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Corning® 96 Well CellBIND® Microplates have an optically clear flat bottom for direct microscopic viewing.
- Thinner bottom enables lower background fluorescence and allows readings down to 340 nm.
- Opaque walls aid in minimal well-to-well cross-talk.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)