Fortfahren mit
CLS3300
Corning® 96-Well-CellBIND®-Mikrotiterplatten
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid
Synonym(e):
96 multiwell plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate, 96 well tissue culture treated plate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 352,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear plate, flat bottom clear , flat bottom wells , polystyrene , polystyrene plate, round wells
Size:
96 wells
€ 352,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear plate, flat bottom clear , flat bottom wells , polystyrene , polystyrene plate, round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 96 well standard
packaging
pack of 5, case of 50
manufacturer/tradename
Corning 3300
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
suitability
suitable for (cell cuture)
binding type
CellBIND® surface
General description
  • Flache Böden mit 360 μl Gesamtvolumen
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • CellBIND®-Oberfläche für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Verringerung der Kontamination
  • Mit Gammastrahlen sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3340CLS3809CLS3917
description
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid
description
flat bottom clear, black polystyrene, sterile, lid
description
white polystyrene plate, sterile, flat bottom clear wells, lid, case of 100 plates
description
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell culture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
material
clear plate, flat bottom wells , polystyrene plate, flat bottom clear , round wells
material
black plate, black polystyrene , flat bottom clear , flat bottom wells , polystyrene plate, round wells
material
flat bottom clear wells, flat bottom wells , polystyrene plate, white polystyrene plate
material
flat bottom , white bottom, white polystyrene
manufacturer/tradename
Corning 3300
manufacturer/tradename
Corning 3340
manufacturer/tradename
Corning 3809
manufacturer/tradename
Corning 3917
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
surface area
-
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)