Fortfahren mit
CLS3335
Corning® CellBIND® Multiwellplatte
size 6 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Synonym(e):
6 well culture plate, cell culture multiwell plates, cell culture plates
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32190102
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
Size:
6 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
CellBIND® surface
Feature:
lid, skirt, plate format: 6 well standard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 6 well standard
packaging
pack of 5 ea, case of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 3335
size
6 wells
surface area
9.5 cm2 , cell growth area
well volume
16.8 mL
well working volume
1.9-2.9 mL
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
binding type
CellBIND® surface
General description
Corning® CellBIND® Zellkultur-Multiwellplatten
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
  • CellBIND® oberflächenbehandelt für eine optimale Zellanhaftung.
  • Mit Gammabestrahlung sterilisiert
  • Zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3336CLS3337CLS3338
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
manufacturer/tradename
Corning 3335
manufacturer/tradename
Corning 3336
manufacturer/tradename
Corning 3337
manufacturer/tradename
Corning 3338
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
feature
lid, plate format: 6 well standard, skirt
feature
lid, skirt, plate format: 12 well standard
feature
lid, skirt, plate format: 24 well standard
feature
lid, skirt
material
clear polystyrene plate, flat clear bottom, flat bottom wells clear
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)