Fortfahren mit
CLS3595
Corning® TC-behandelte 96-Well-Mikrotiterplatten
size 96 wells, polystyrene plate, flat bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid (low evaporation)
Synonym(e):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32190102
Material:
clear bottom, flat bottom , polystyrene plate, round clear wells
Size:
96 wells
Sterility:
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid (low evaporation), skirt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear bottom, flat bottom , polystyrene plate, round clear wells
description
growth area .32cm2 (low evaporation lid)
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile
quality
tissue-culture treated
feature
lid (low evaporation), skirt
packaging
case of 50 (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 3595
size
96 wells
well diam.
6.4 mm
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
Application
Anwendungsgebiete von [„Corning“] TC-behandelten 96-Well-Mikrotiterplatten:
  • Assays zum kurzzeitigen Wachstum von Organoiden[1]
  • Enzymassays
  • Kristallviolett-Biofilm-Assays
Features and Benefits
  • Der flache Boden ist für ein Gesamtvolumen von 360 µl ausgelegt.
  • Empfohlenes Arbeitsvolumen von 75 bis 200 µl.
  • Behandelt, um die Zellanhaftung unter optimalen Bedingungen zu verbessern.
  • Nicht umkehrbarer Deckel mit geringer Verdunstung und Kondensationsringen zur Reduzierung der Kontamination.
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3596CLS3585CLS3599
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterility
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
feature
lid (low evaporation), skirt
feature
lid, skirt
feature
lid (low evaporation), skirt
feature
lid, skirt
manufacturer/tradename
Corning 3595
manufacturer/tradename
Corning 3596
manufacturer/tradename
Corning 3585
manufacturer/tradename
Corning 3599
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
material
clear bottom, polystyrene plate, flat bottom , round clear wells
material
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
material
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
material
clear bottom, flat bottom , polystyrene , round clear wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)