Fortfahren mit
CLS3338
Corning® CellBIND® Multiwellplatte
size 48 wells, flat clear bottom, sterile, lid
Synonym(e):
48 well culture plate, cell culture multiwell plate, cell culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32190102
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
Size:
48 wells
Sterility:
sterile
Binding type:
CellBIND® surface
Feature:
lid, skirt
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
pack of 5 ea, case of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 3338
size
48 wells
surface area
0.95 cm2 , cell growth area
well volume
1.6 mL
well working volume
0.19-0.285 mL
color
clear
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
binding type
CellBIND® surface
General description
Corning® CellBIND® Zellkultur-Multiwellplatten
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
  • CellBIND® oberflächenbehandelt für eine optimale Zellanhaftung.
  • Mit Gammabestrahlung sterilisiert
  • Zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3336CLS3337CLS3335
description
size 48 wells, flat clear bottom, sterile, lid
description
size 12 wells, flat clear bottom, sterile, lid
description
size 24 wells, flat clear bottom, sterile, lid
description
size 6 wells, flat clear bottom, sterile, lid
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3338
manufacturer/tradename
Corning 3336
manufacturer/tradename
Corning 3337
manufacturer/tradename
Corning 3335
feature
lid, skirt
feature
plate format: 12 well standard, skirt, lid
feature
skirt, lid, plate format: 24 well standard
feature
skirt, plate format: 6 well standard, lid
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
material
polystyrene , flat bottom wells clear , flat clear bottom, clear polystyrene plate
material
clear polystyrene plate, flat clear bottom, flat bottom wells clear
material
polystyrene , clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom
material
flat bottom wells clear , polystyrene , clear polystyrene plate, flat clear bottom
size
48 wells
size
12 wells
size
24 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)