Fortfahren mit
CLS3917
Corning® 96-Well Feste Polystyrol-Mikrotiterplatte
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
Synonym(e):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 779,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom , white bottom, white polystyrene
Size:
96 wells
€ 779,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom , white bottom, white polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
bag of 20
manufacturer/tradename
Corning 3917
size
96 wells
well volume
360 μL
working volume
75-200 μL
color
white
suitability
suitable for (cell culture)
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • Die festen Corning® 96-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatten besitzen einen flachen Boden mit einem Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μL.
  • Lichtundurchlässige, weiße Polystyrolwände.
  • Geringe Hintergrundlumineszenz und Fluoreszenz.
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsring, um Kontaminierungen zu verringern.
  • Pyrogenfrei und mit Gammastrahlung sterilisiert.
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Hydrophile und negativ geladene Oberfläche eignet sich optimal für Adhäsion und Wachstum von Zellen.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3916CLS3792CLS3903
description
flat bottom, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, lid
description
flat bottom, black polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
description
round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
description
flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (cell culture)
suitability
suitable for (cell culture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell culture)
material
white polystyrene , white bottom, flat bottom
material
black polystyrene , black bottom, flat bottom
material
round bottom , black polystyrene
material
flat bottom clear , white polystyrene , clear bottom
working volume
75-200 μL
working volume
75-200 μL
working volume
75-200 μL
working volume
75-200 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
330 μL
well volume
360 μL
manufacturer/tradename
Corning 3917
manufacturer/tradename
Corning 3916
manufacturer/tradename
Corning 3792
manufacturer/tradename
Corning 3903
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)