Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
48 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 672,00 |
Über diesen Artikel
€ 672,00
material
flat bottom clear , round clear wells, white polystyrene (TC-Treated)
sterility
sterile
feature
individually wrapped, lid, skirt
packaging
case of 48
manufacturer/tradename
Corning 3610
size
96 wells
surface area
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
well volume
360 μL
working volume
75-200 μL
color
white
suitability
suitable for tissue
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
- Platten mit weißen Wänden verstärken Lumineszenzsignale und haben eine geringe Hintergrundlumineszenz und -fluoreszenz
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Polystyrolplatten, was eine geringere Hintergrundfluoreszenz und die Möglichkeit von Ablesungen bis zu 340 nm bewirkt.
- Lichtundurchlässige Wände zur Verhinderung einer gegenseitigen Beeinflussung zwischen den Wells
- Flacher, transparenter Boden der Wells erlaubt die direkte Betrachtung unter dem Mikroskop
- Sowohl für Ober- als auch für Unterlesegeräte geeignet
- Flache Böden mit 360 μL Gesamtvolumen
- Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μL
- Für optimale Zelladhäsion behandelt
- Nicht umkehrbare Deckel mit Kondensationsringen zur Verringerung der Kontamination
- Mit Gammastrahlen sterilisiert und zertifiziert pyrogenfrei
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Einzeln verpackt
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description flat bottom clear, white polystyrene (TC-Treated), individually wrapped, sterile, lid | description flat bottom clear, white polystyrene, Tissue Culture (TC)-treated surface, bag of 20, sterile, lid | description flat bottom, black polystyrene, plate of 100 (in bags of 25), non-sterile, lid: no | description round bottom, black polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no |
| suitability suitable for tissue | suitability suitable for (cell culture) | suitability suitable for (cell cuture) | suitability suitable for (cell cuture) |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
| material flat bottom clear , round clear wells, white polystyrene (TC-Treated) | material flat bottom clear , white polystyrene , clear bottom | material black polystyrene , black bottom, flat bottom | material round bottom , black polystyrene |
| feature skirt, lid, individually wrapped | feature skirt, lid | feature lid: no, skirt | feature lid: no |
| working volume 75-200 μL | working volume 75-200 μL | working volume 75-200 μL | working volume 75-200 μL |
| color white | color white | color black | color black |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 96-Well weiße Polystyrol-Mikrotiterplatte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?