Fortfahren mit
CLS3370
Corning® 96-Well transparente Mikrotiterplatte aus Polystyrol
flat bottom clear, polystyrene, sterile, lid, case of 100, pack of 20
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 336,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear , polystyrene , round wells
Size:
96 wells
€ 336,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
flat bottom clear , polystyrene , round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt (skirt)
packaging
case of 100, pack of 20
manufacturer/tradename
Corning 3370
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL
color
clear
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
binding type
non-treated surface
General description
  • Die transparente Corning® 96-Well-Polystyrol-Mikrotiterplatte weist eine flache, durchsichtige Bodenplatte mit Deckel auf.
  • Die nicht behandelte Polystyrol-Oberfläche ist hydrophob und bindet Biomoleküle mittels passiver Wechselwirkungen.
  • Für die Immobilisierung von großen Molekülen geeignet.
  • Die Bindungskapazität beträgt ca. 100 bis 200 ng IgG/cm².
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3795CLS3898CLS3788
material
flat bottom clear , round wells, polystyrene
material
clear wells, polystyrene , round bottom clear , round wells
material
V-bottom clear , clear bottom, polystyrene
material
clear bottom, polystyrene , round bottom clear
suitability
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
well working volume
75-200 μL
well working volume
75-200 μL
well working volume
200 μL
well working volume
-
color
clear
color
clear
color
clear
color
-
well volume
360 μL
well volume
330 μL
well volume
-
well volume
330 μL
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)