Merck
CLS3599
Corning® TC-behandelte 96-Well-Mikrotiterplatten
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Synonym(e):
96 well, cell culture plate, multiple well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
Materialien
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Beschreibung
growth area .32 cm2
Sterilität
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 100 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Corning 3599
Größe
96 wells
Well-Durchm.
6.4 mm
Well-Volumen
360 μL
Well-Arbeitsvolumen
75-200 μL
Farbe
clear
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Corning® TC-behandelten 96-Well-Mikrotiterplatten:
  • Testprotokoll für Trockenblutproben (Dried Blood Spot, DBS) für die Elution von DBS-Proben und DBS-Kontrollen über Nacht
  • In-vitro--Zellwachstum- und Invasionsassays
  • Ex-vivo--Zellkulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verbesserte Zellhaftung:Speziell behandelte Oberfläche zur Förderung von optimaler Zellhaftung und optimalem Wachstum.
  • ZuverlässigeSterilisation: Mit Gammastrahlen sterilisiert und garantiert pyrogenfrei für sichereZellkulturanwendungen.
  • PraktischesStapeln: Einheitliche Standfläche und erhöhte Perlenform für einfaches und sicheres Stapeln derPlatten.
  • Hygienische Verpackung: Einzeln verpackt fürzusätzliche Schutz und Sauberkeit.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Competitive inhibition of IL-2/IL-2R has a dual effect on HSC ex vivo expansion and IL-2R (CD25) content
Merve Uslu, et al.
International Immunopharmacology (2022)
Amelia E Sancilio et al.
Scientific reports, 11(1), 15321-15321 (2021-07-30)
The spike protein of SARS-CoV-2 engages the human angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) receptor to enter host cells, and neutralizing antibodies are effective at blocking this interaction to prevent infection. Widespread application of this important marker of protective immunity is limited
Mark Marsland et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most lethal adult brain cancer. Temozolomide (TMZ), the standard chemotherapeutic drug used in GBM, has limited benefit and alternate therapies are needed to improve GBM treatment. Nerve growth factor (NGF) and its precursor proNGF are