Fortfahren mit
CLS3290
Zellkulturflaschen mit Corning® CellBIND®-Oberfläche
CellBIND 75cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile
Synonym(e):
cell culture flasks, tissue culture flasks
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122104
NACRES:
NB.13
eCl@ss:
32040501
Surface area:
75 cm2
Binding type:
CellBIND® surface
Material:
U-bottom flask, canted neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Packaging:
case of 100, pack of 5
Feature:
cap, graduations
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
U-bottom flask, canted neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
cap, graduations
packaging
case of 100, pack of 5
manufacturer/tradename
Corning 3290
maximum volume
60 mL
surface area
75 cm2
working volume
15-22.5 mL
suitability
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
binding type
CellBIND® surface
General description
Die Oberfläche von Corning CellBIND wird in einem Mikrowellenverfahren hergestellt, wodurch sich eine hydrophilere Oberfläche mit konsistenter, einheitlicher Zellanhaftung, verstärktem Zellwachstum und besserer Zellausbeute ergibt. CellBIND fördert die Zellanhaftung und das Zellwachstum unter schwierigen Bedingungen wie u.a. bei serumreduziertem oder serumfreiem Medium.
CellBIND kann eine kostengünstigere Alternative zu teuren und nicht stabilen biologischen Beschichtungen darstellen.
Zur Entfernung und Ernte von Zellen von CellBIND-Oberflächen werden sowohl enzymatische als auch nicht-enzymatische Dissoziierungslösungen verwendet. Das Abschaben von Zellen wird aufgrund der stärkeren Zellanhaftung nicht empfohlen.
  • Aus optisch transparentem, nicht recyceltem Polystyrol hergestellt.
  • Zur besseren Zellanhaftung mit CellBIND-Oberflächenbehandlung behandelt.
  • 100 % integritätsgetestet
  • Gammasterilisiert und als pyrogenfrei zertifiziert
Legal Information
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3291CLS3289CLS3293
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
binding type
CellBIND® surface
manufacturer/tradename
Corning 3290
manufacturer/tradename
Corning 3291
manufacturer/tradename
Corning 3289
manufacturer/tradename
Corning 3293
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
material
U-bottom flask, cap (vented), rectangular flask, vent cap, canted neck , rectangular polystyrene , high-density polyethylene cap
material
canted neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
material
canted neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
material
angled neck , cap (vented), high-density polyethylene cap, rectangular bottom flask, rectangular flask, rectangular polystyrene , vent cap
feature
graduations, cap
feature
cap, graduations
feature
cap, graduations
feature
cap, graduations
surface area
75 cm2
surface area
150 cm2
surface area
25 cm2
surface area
225 cm2
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)