Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 281,00 |
Über diesen Artikel
€ 281,00
material
clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom, polystyrene
sterility
sterile
feature
lid, skirt, plate format: 12 well standard
packaging
pack of 5 ea, case of 50 ea
manufacturer/tradename
Corning 3336
size
12 wells
surface area
3.8 cm2 , cell growth area
well volume
6.9 mL
well working volume
0.76-1.14 mL
color
clear
suitability
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
binding type
CellBIND® surface
General description
- Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
- Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
- Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
- CellBIND® oberflächenbehandelt für eine optimale Zellanhaftung.
- Mit Gammabestrahlung sterilisiert
- Zertifiziert pyrogenfrei
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 3336 | manufacturer/tradename Corning 3338 | manufacturer/tradename Corning 3335 | manufacturer/tradename Corning 3809 |
| feature lid, skirt, plate format: 12 well standard | feature lid, skirt | feature lid, skirt, plate format: 6 well standard | feature lid, plate format: 96 well standard |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface | binding type CellBIND® surface | binding type - |
| material clear polystyrene plate, flat clear bottom, flat bottom wells clear | material clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom | material clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , flat clear bottom | material flat bottom clear wells, flat bottom wells , polystyrene plate, white polystyrene plate |
| size 12 wells | size 48 wells | size 6 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® CellBIND® Multiwellplatte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?