Fortfahren mit
CLS3478
Corning® NETWELL® 12 well plates
clear , polyester membrane, round wells, clear wells, polyester plate, sterile, pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
48 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 543,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.15
Material:
clear , clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells
Sterility:
sterile
€ 543,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Netwell®-Einsätze, membrane diam. 15 mm, membrane size 440 μm , mesh
material
clear , clear wells, polyester membrane, polyester plate, round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
manufacturer/tradename
Corning 3478
membrane diam.
15 mm
membrane size
440 μm , mesh
size
12 wells , per insert
color
clear
General description
Netwells sind Polystyrol-Einsätze mit einem Netzboden aus Polyester, die als Gewebeträger und -filter für die folgenden Anwendungen dienen:
  • Immunzytochemische Färbung
  • Explantatkultur
  • 3D-Gewebekultur
  • Grobfilterung von Zellsuspensionen
Features and Benefits
  • Corning® Netwell® inserts supports and strainers for the culture of small organs, tissue slices.
  • Supplied sterile and pre-loaded in 12-well microplates.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3477CLS3479CLS3480
description
membrane diam. 15 mm, membrane size 440 μm , mesh
description
membrane diam. 15 mm, membrane size 74 μm , mesh
description
membrane diam. 24 mm, membrane size 74 μm , mesh
description
membrane diam. 24 mm, membrane size 440 μm , mesh
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 3478
manufacturer/tradename
Corning 3477
manufacturer/tradename
Corning 3479
manufacturer/tradename
Corning 3480
material
polyester membrane, clear wells, round wells, polyester plate
material
polyester plate, clear plate, round wells, clear wells, polyester membrane
material
polyester membrane, polyester plate, clear wells, round wells
material
clear wells, polyester plate, round wells, polyester membrane
size
12 wells , per insert
size
12 wells , per insert
size
6 wells , per insert
size
6 wells , per insert
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
lid, skirt
feature
skirt, lid
packaging
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
packaging
pkg of 48 (4 x 12 well inserts)
packaging
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
packaging
pkg of 48 (8 x 6 well inserts)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Netwell®-Einsätze
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)