Merck
CLS3401
Corning® Transwell® 12 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonym(e):
Zellkultureinsätze
Größe auswählen
48 EA
€ 477,00
€ 477,00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EA
€ 477,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
€ 477,00
Voraussichtliches Versanddatum24. März 2025
Produktbezeichnung
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 12 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
Materialien
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 12
case of 48
Hersteller/Markenname
Corning 3401
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Einsatzarbeitsvolumen
0.5 mL
Membrandurchm.
12 mm
Größe
12 wells
Oberflächenbereich
1.12 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
1.5 mL
Farbe
translucent
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • 10μm dicke transparente Polycarbonatmembran
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Verpackung: 12 Einsätze in einer 12-Well-Mikrotiterplatte, 4 Platten pro Karton
  • Für die Zellsichtbarkeit muss die Membran gefärbt werden
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, leicht zu verwendende, durchlässige Vorrichtungen für die Untersuchung von adhärenten und nicht adhärenten Zelllinien. Sie sind mit einer 10 μm dünnen transparenten Polycarbonatmembran ausgestattet, die mit verschiedenen Porengrößen erhältlich ist. Transwell-Einsätze werden für eine optimale Zelladhäsion vorbehandelt. Für die Zellsichtbarkeit müssen die Zellen gefärbt werden. Die PC-Membran ist mit den meisten organischen Fixierungsmitteln und Farbstoffen verträglich.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)