Fortfahren mit
CLS3420
Corning® Transwell® 44 cm2 , cell growth area, 13 mL , 100 mm , dish, 9 mL , 75 mm plate inserts
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 12, Tissue Culture (TC)-treated surface
Synonym(e):
cell culture inserts, corning plates, tissue culture plate, tissue culture plates
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 783,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Material:
clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane
Pore size:
3.0 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
€ 783,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
material
clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pack of 1, case of 12
manufacturer/tradename
Corning 3420
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
insert working volume
9 mL
membrane diam.
75 mm
surface area
44 cm2 , cell growth area
well working volume
13 mL
wells
100 mm , dish
color
translucent
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, leicht zu verwendende, durchlässige Vorrichtungen für die Untersuchung von adhärenten und nicht adhärenten Zelllinien. Sie sind mit einer 10 μm dünnen transparenten Polycarbonatmembran ausgestattet, die mit verschiedenen Porengrößen erhältlich ist. Transwell-Einsätze werden für eine optimale Zelladhäsion vorbehandelt. Für die Zellsichtbarkeit müssen die Zellen gefärbt werden. Die PC-Membran ist mit den meisten organischen Fixierungsmitteln und Farbstoffen verträglich.
  • 10μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Treated for optimal cell attachment
  • Each insert is packaged in a 100mm dish, 12 inserts per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Sterilized by gamma radiation
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3401CLS3402CLS3415
description
75 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 12/cs
description
12 mm Transwell with 0.4 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
description
12 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
description
6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
pore size
3.0 μm
pore size
0.4 μm
pore size
3.0 μm
pore size
3.0 μm
manufacturer/tradename
Corning 3420
manufacturer/tradename
Corning 3401
manufacturer/tradename
Corning 3402
manufacturer/tradename
Corning 3415
material
clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane
material
round wells, clear bottom, clear polystyrene (plate or dish), flat bottom wells, clear wells, polycarbonate membrane
material
clear wells, flat bottom wells, round wells, clear bottom, polycarbonate membrane, clear polystyrene (plate or dish)
material
clear bottom, clear polystyrene (plate or dish), round wells, flat bottom wells, clear wells, polycarbonate membrane
feature
lid
feature
lid
feature
lid
feature
lid, skirt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)