Fortfahren mit
CLS3415
Corning® Transwell® 24 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonym(e):
Zellkultureinsätze
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
48 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 474,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Material:
clear bottom, clear polystyrene (plate or dish), clear wells, flat bottom wells, polycarbonate membrane, round wells
Pore size:
3.0 μm
Sterility:
sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
€ 474,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
material
clear bottom, clear polystyrene (plate or dish), clear wells, flat bottom wells, polycarbonate membrane, round wells
sterility
sterile
feature
lid, skirt
packaging
pack of 12, case of 48
manufacturer/tradename
Corning 3415
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
insert working volume
0.1 mL
membrane diam.
6.5 mm
size
24 wells
surface area
0.33 cm2 , cell growth area
well working volume
0.6 mL
color
translucent
pore size
3.0 μm
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
  • 10 μm dicke transparente Polycarbonatmembran
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Verpackung: 12 Einsätze in einer 24-Well-Platte, 4 Platten pro Karton
  • Für die Zellsichtbarkeit muss die Membran gefärbt werden
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, leicht zu verwendende, durchlässige Vorrichtungen für die Untersuchung von adhärenten und nicht adhärenten Zelllinien. Sie sind mit einer 10 μm dünnen transparenten Polycarbonatmembran ausgestattet, die mit verschiedenen Porengrößen erhältlich ist. Transwell-Einsätze werden für eine optimale Zelladhäsion vorbehandelt. Für die Zellsichtbarkeit müssen die Zellen gefärbt werden. Die PC-Membran ist mit den meisten organischen Fixierungsmitteln und Farbstoffen verträglich.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
CLS3414CLS3422CLS3428
description
6.5 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/ lid, sterile, 48/cs
description
24 mm Transwell with 3.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
description
6.5 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
description
24 mm Transwell with 8.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 24/cs
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
pore size
3.0 μm
pore size
3.0 μm
pore size
8.0 μm
pore size
8.0 μm
manufacturer/tradename
Corning 3415
manufacturer/tradename
Corning 3414
manufacturer/tradename
Corning 3422
manufacturer/tradename
Corning 3428
material
clear bottom, round wells, flat bottom wells, clear wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane
material
clear bottom, polycarbonate membrane, clear wells, round wells, clear polystyrene (plate or dish), flat bottom wells
material
clear polystyrene (plate or dish), round wells, clear bottom, flat bottom wells, clear wells, polycarbonate membrane
material
flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), round wells, clear wells, polycarbonate membrane, clear bottom
size
24 wells
size
6 wells
size
24 wells
size
6 wells
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)